Learn More
Thermo Scientific™ Étalons de globuline gamma bovine Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les étalons de BGG Thermo Scientific™ Pierce pour le dosage des protéines sont des échantillons de référence de haute qualité qui permettent de générer des courbes d’étalonnage et des contrôles de calibration précis lors du dosage des protéines totales.
Points clés :
Étalon d’anticorps – étalon de référence optimal pour la quantification des immunoglobulines dans les dosages protéiques colorimétriques
Étalon de Bradford – étalon protéique général optimal dans les dosages protéiques à base de coomassie (Bradford)
Pur et stable – fourni dans une solution saline ultrapure à 0,9 % avec 0,05 % d’azoture de sodium ; stable à température ambiante
Formulation précise et cohérente – avec précision à 2,00 +/-0,03 mg/ml, garantissant ainsi une excellente cohérence entre les lots
Pratique – choisir un pack d’ampoules de 1 ml ou un ensemble complet contenant sept dilutions prêtes à l’emploi
Inclut :
Solution de BGG à 2 mg/ml (Réf. 23212) ou kit de 7 solutions formulées à différentes concentrations (Réf. 23213)
Recommandé dans les cas suivants :
Étalon pour quantifier les immunoglobulines lors des dosages des protéines ; contrôle pour la récupération des anticorps lors des procédures de dessalage et autres procédures sur colonne ; contrôle de chargement pour le SDS-PAGE ; étalonnage général des lampes UV des spectrophotomètres (A280)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | BGG dans du chlorure de sodium à 0,9 % contenant de l’azoture de sodium ; chacun offrant les concentrations suivantes (en μg/ml) :125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 Conserver à 2–8°C. |
| Description | Kit d’étalons pré-dilués de globuline gamma bovine Pierce |
| Doser | Étalons de protéines |
| Gamme de produits | Pierce |
| Type de produit | Test d’analyse quantitative des protéines |
| Spécificité | Non spécifique à la cible |
| À utiliser avec (application) | Étalon interne |
| Quantité | 7 x 3,5 ml |