Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’isolement de protéines de surface cellulaire Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit d’isolement de protéines de surface cellulaire Thermo Scientific™ est un ensemble complet de réactifs pour la biotinylation sélective et la purification ultérieure des protéines de surface cellulaire de mammifères en excluant les protéines intracellulaires.
Points clés :
Isolement des protéines de surface cellulaire : réduit la complexité des protéines cellulaires totales
Récupération efficace des protéines marquées : la biotine clivable permet de récupérer pratiquement 100 % des protéines de surface cellulaire isolées
Praticité : tous les réactifs sont fournis dans un seul kit, accompagnés d’instructions complètes pour le marquage, la lyse des cellules et la purification des protéines membranaires de surface cellulaire
Applications de transfert Western : les protéines récupérées dans un tampon de SDS-PAGE sont directement chargées sur des gels de polyacrylamide
Système robuste : protocole conçu pour diverses lignées cellulaires, notamment NIH 3T3, HeLa, C6 et A431
Comprend :
Réactif de biotinylation, réactif de lyse cellulaire, résine d’agarose d’affinité, divers tampons et colonnes à centrifuger pour microcentrifugeuse
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit d’isolement |
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver le kit à 4 °C.Produit expédié à température ambiante. |
| Forme | Liquide, poudre |
| Gamme de produits | Pierce |
| Tampon | Tampon de lyse |
| Type de réactif | Tampon de lyse cellulaire, solution détergente, fractionnement subcellulaire |
| Suffisant pour | 8 réactions |
| Quantité | 1 kit |
Sécurité et traitement
- CELL SURFACE PROT ISOLATION KIT
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium chloride