Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Chromatography Cartridge Accessory Pack
Code produit. 10782335 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 boîte
Code produit. 10782335
Marque: Thermo Scientific™ 89971
Kit d’accessoires de bouchons et d’adaptateurs pour les cartouches de 1 ml et 5 ml de résines de dessalage ou d’affinité pour les équipements de chromatographie liquide manuelle ou automatisée.
Les cartouches de chromatographie Thermo Scientific™ Pierce sont pratiques, fiables, prêtes à l’emploi, préconditionnées en colonnes de 1 ml et 5 ml de résines pour la préparation d’échantillons et la purification par affinité pour la chromatographie liquide manuelle ou automatisée.
Les raccords de cartouche sont compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés appréciés, et avec le traitement manuel à la seringue. Les cartouches se fixent directement aux systèmes AKTA™ ou FPLC sans connecteurs supplémentaires. Les cartouches peuvent être utilisées individuellement ou connectées en série pour obtenir une capacité de colonne encore plus élevée. Chaque produit fournit au format de cartouche de chromatographie Pierce inclut un kit d’accessoires permettant d’adapter facilement les cartouches pour une utilisation avec des raccords de seringue ou de tubulure Luer-Lok™. Les cartouches fournissent des séparations chromatographiques rapides, faciles et reproductibles et peuvent être régénérées pour plusieurs utilisations.
Points clés :
  • Deux tailles : 1 ml et 5 ml, pratiques pour les recherches types
  • Compatibles : les raccords permettent une connexion avec les systèmes LC populaires ou une seringue standard
  • Polyvalentes : utilisation seule ou en série pour répondre à différentes exigences de capacité
  • Validées : les cartouches disponibles ont été testées pour garantir des performances dans le format
  • Réutilisables : la boîte d’accessoires comprend des bouchons pour un stockage pratique entre les utilisations
  • Économiques : performances comparables à des coûts plus faibles par rapport aux autres cartouches actuellement sur le marché
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Accessoire pour cartouche de chromatographie
Gamme de produits Pierce™
Contenu et stockage Suffisant pour : Fixation et remplacement des raccords pour les produits fournis dans les cartouches de chromatographie Pierce
• Bouchon de fond, 1
• Bouchon, 1
• Adaptateur Luer-Lok, 1
• Raccord de tube, 1
Quantité 1 boîte