Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Classic IP Kit
Code produit. 10280244 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10280244
Marque: Thermo Scientific™ 26146
Réalisez facilement des dosages d’immunoprécipitation traditionnels à l’aide de billes d’agarose protéine A / G de haute qualité, de colonnes de centrifugation et de tampons à microcentrifugeuse.
Le kit d’IP classique Thermo Scientific™ Pierce utilise des billes d’agarose de protéine A / G de haute qualité et des colonnes de centrifugation pour réaliser facilement des tests d’immunoprécipitation traditionnels.
Le kit Classic IP fournit tous les réactifs, ventouses et tubes de prélèvement nécessaires pour réaliser facilement des expériences d’immunoprécipitation (IP) réussies. Le kit utilise une résine d’affinité agarose-protéine A/G haute capacité pour une liaison efficace de la plupart des espèces et sous-classes d’anticorps IP. Le tampon d’élution d’IgG inclus offre une récupération plus douce et moins dénaturante des complexes anticorps-antigènes que la méthode traditionnelle d’ébullition dans un tampon d’échantillon réducteur pour SDS-PAGE, ce qui facilite une plus grande variété de méthodes pour l’analyse ultérieure. Le format de colonne de centrifugation pour microcentrifugeuse permet d’assurer un lavage et une séparation efficaces des échantillons de la résine d’affinité pour l’agarose perlée.
Comme les méthodes d’IP traditionnelles, le protocole Pierce Classic IP implique la formation de complexes anticorps-antigènes dans une solution d’échantillon, puis la capture de ce complexe dans une protéine liant l’IgG qui est liée de façon covalente à la résine d’agarose perlée (agarose-protéine A/G). Après un lavage visant à éliminer les composants non liés (probablement non souhaités) de l’échantillon, l’antigène et l’anticorps sont récupérés depuis la résine perlée au moyen du tampon d’élution fourni dans le kit . La procédure est effectuée intégralement dans une colonne de centrifugation pour microcentrifugeuse : les solutions peuvent ainsi être séparées complètement de la résine d’agarose sous l’action d’une brève centrifugation.
Points clés :
  • Cohérence du dosage : les colonnes de centrifugation éliminent la perte de résine, améliorent la récupération des échantillons et assurent une séparation efficace de la résine
  • Protocole simple : protéines cibles d’immunoprécipitation provenant de lysats bruts en quatre étapes seulement
  • Rapide : effectuez une expérience d’immunoprécipitation complète en moins d’une heure
  • Économique : réutilisez la résine agarose-protéine A / G pour les futures immunoprécipitations
  • Complet : le kit comprend un réactif de lyse cellulaire compatible et des composants suffisants pour effectuer au moins 50 expériences d’IP
Comprend :
Protéine A / G Plus Agarose Pierce, tampon de lyse / lavage, tampon de conditionnement, solution saline tamponnée au Tris, tampon d’élution, tampon d’échantillon Lane Marker, résine d’agarose de contrôle, colonnes de centrifugation et tubes de prélèvement
Recommandé dans les cas suivants :
Expériences d’immunoprécipitation courantes et traditionnelles ; Immunoprécipitation pour analyse dans des conditions non réductrices
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour : Au moins 50 réactions d’IP avec 10 µl de résine
• Protéine A / G plus agarose, 0,55 ml
• Tampon de lyse / lavage d’IP, 2 x50 ml
• Tampon de conditionnement (100X), 5 ml
• Solution saline tamponnée au Tris (20X), 25 ml
• Tampon d’élution, 50 ml,
• Tampon d’échantillon pour le marquage des pistes (5X), 5 ml
• Résine d’agarose de contrôle, 2 ml,
• Colonnes de centrifugation et tubes de prélèvement
Conservez à 4°C.
Doser Purification par affinité
À utiliser avec (équipement) Microcentrifugeuse
Gamme de produits Pierce
Quantité 1 kit
À utiliser avec (application) Immunoprécipitation (IP)
Cible Non spécifique à la cible
Type Kit IP
Suffisant pour 50 réactions
Format Kit
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Classic IP Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium chloride, ethanol