Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Classic Magnetic IP/Co-IP Kit
Code produit. 11854554 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 11854554
Marque: Thermo Scientific™ 88804
Complexes protéiques cibles facilement immunoprécipités par séparation magnétique grâce à des microbilles magnétiques de protéine A / G de haute qualité et des tampons optimisés.
Le kit IP / Co-IP magnétique de protéine A / G Thermo Scientific™ Pierce permet une immunoprécipitation d’antigène (IP) et une co-immunoprécipitation (co-IP) hautement efficaces en utilisant moins de 10 μg d’anticorps et un séparateur magnétique.
Ce kit d’immunoprécipitation utilise des microbilles magnétiques de protéine A/G Thermo Scientific Pierce de haute qualité et des tampons optimisés et un protocole flexible pour réaliser une immunoprécipitation ou une co-immunoprécipitation à haut rendement avec des outils de séparation magnétique manuels ou automatisés. Le tampon de lavage/lyse optimisé optimise le rendement et la liaison efficace des interactions d’immunoprécipitation et anticorps-antigène. Le tampon d’élution à faible pH relativement doux dissocie le complexe immunitaire de liaison de la protéine A/G. Alternativement, le tampon d’échantillon avec marqueur de piste inclus fournit une élution rapide et dénaturante pour l’analyse directe SDS-PAGE des produits d’immunoprécipitation.
Points clés :
  • Compatible : les microbilles magnétiques basées sur la protéine recombinante de protéine A / G assurent la compatibilité avec la plupart des anticorps primaires, que ce soit de souris ou de lapin
  • Rapide : immunoprécipitation en à peine 30 minutes pour réduire le fond et améliorer la capture de complexes protéiques transitoires
  • Propre : immobilisez votre anticorps pour éviter toute contamination de votre éluat
  • Résistant : absence de lixiviation de la protéine A / G en présence de détergents, de tampons à faible pH ou de solvants de spectrométrie de masse courants
  • Efficace : immunoprécipitation avec la moitié du volume recommandé de particules magnétiques par rapport à d’autres microbilles magnétiques
  • Pratique : le kit de co-immunoprécipitation complet contient les microbilles magnétiques et tous les tampons essentiels pour mener à bien les expériences d’immunoprécipitation
Comprend :
Billes magnétiques de protéine A / G Pierce, tampon de lyse / lavage, tampon d’élution, tampon de neutralisation et tampon de chargement d’échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 mL
Formule Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Contenu et stockage Suffisant pour : 40 réactions IP avec 25 µl de microbilles
• Billes magnétiques de protéine A / G Pierce, 1 ml
• Tampon de lyse / lavage IP Pierce, 2 x 50 ml
• Tampon d’échantillon avec marqueur de piste (5X), 5 ml
• Tampon d’élution, 5 ml
• Tampon de neutralisation, 0,5 ml
Stocker à 4°C.
Doser Purification par affinité
À utiliser avec (équipement) KingFisher™ Flex, support magnétique
Gamme de produits Pierce
Quantité 1 kit
À utiliser avec (application) Immunoprécipitation (IP)
Cible Non spécifique à la cible
Type Kit IP/Co-IP
Suffisant pour 40 réactions
Format Kit
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Classic Magnetic IP/Co-IP Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium chloride