Learn More
Invitrogen™ Kit Pierce™ PARP clivée In-Cell ELISA
Description
Les kits Thermo Scientific™ Pierce PARP clivée In-Cell ELISA sont des dosages colorimétriques et fluorescents sur microplaques, optimisés de manière à mesurer la poly(ADP-ribose) polymérase (clivée) activée (PARP) et la tubuline dans les cellules entières.
La poly(ADP-ribose) polymérase (PARP) utilise le NAD nicotinamide adénine dinucléotide (forme oxydée) comme un substrat pour catalyser le transfert de l’ADP-ribose vers une variété de récepteurs de protéines nucléaires. La protéolyse de la PARP en son fragment stable de 85 kDa est un marqueur précoce de mort cellulaire programmée (apoptose) et est médiée par la protéine caspase CPP32. Le clivage se produit entre Adp216 et Gly217, un site PARP conservé entre les espèces.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P09874 |
| Description | Kit colorimétrique Pierce PARP clivée In-Cell ELISA |
| Conjugué | HRP |
| Format du kit d’immunoessai | Kit à composants multiples avec conjugués HRP |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Surnageant |
| Suffisant pour | 96 puits de microplaque de cultures cellulaires de 24 heures |
| Espèces cibles | Humaine |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 142 |
| Afficher plus |