Learn More
Thermo Scientific™ Compat-Able™ Bradford Plus Protein Assay Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit de préparation de dosages protéiques Compat-Able Thermo Scientific™ élimine les substances interférentes des échantillons de dosage protéique pour les rendre compatibles avec les dosages BCA et Bradford.
Points clés :
Éliminer les incompatibilités : élimine presque toute substance qui interfère avec les dosages protéiques colorimétriques : sels, détergents, dénaturants, agents réducteurs et même tampon d’échantillons IEF
Simple et rapide : prépare des échantillons en moins de 10 minutes en quatre étapes simples
Pratique : un ensemble de réactifs pratique est plus facile à utiliser que les réactifs de précipitation faits maison de TCA ou d’acétone, produisant ainsi des résultats plus cohérents
Adaptable : la méthode de microcentrifugeuse est facilement adaptée à des volumes de tubes à centrifuger plus importants pour répondre à des besoins particuliers
Validé : testé et proposé avec les kits de dosage protéique BCA et Coomassie Plus ; le protocole intègre des procédures de contrôle et de normalisation
Comprend :
Le kit contient deux réactifs en flacon (réactif 1 et réactif 2) ; les kits complets contiennent le jeu de réactifs plus les composants du dosage protéique respectif
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Suffisant pour : Traitement de 500 échantillons de dosage protéique maximum et réalisation de 630 dosages en tubes ou 3 160 dosages en microplaques • Réactif 1 Compat-Able, 250 ml • Réactif 2 Compat-Able, 250 ml • Réactif de dosage Pierce Coomassie Plus, 950 ml • Ampoules d’étalon d’albumine, 2 mg / ml, 10 x 1 ml |
| Description | Kit d’analyse de protéines Compat-Able Coomassie Plus |
| Doser | Dosage Bradford |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Gamme de produits | Compat-Able |
| Type de produit | Test d’analyse quantitative des protéines |
| Spécificité | Non spécifique à la cible |
| Suffisant pour | 630 dosages en tube ou 3160 dosages sur microplaques |
| À utiliser avec (application) | Absorbance, détection basée sur une solution, élimination de l’incompatibilité |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre, lecteur de microplaques |
| Afficher plus |