Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Copper Coated High Capacity Plates
Code produit. 10257623 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Format:
Plaque en barrette
Étalon
Méthode de détection:
Chimiluminescence
Colorimétrique
Fluorescence
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10257623
Marque: Thermo Scientific™ 15147
Les plaques Thermo Scientific Pierce revêtues de cuivre à haute capacité de liaison (HBC) utilisent un procédé de revêtement exclusif pour augmenter la quantité de protéines marquées à l’histidine qui se lie à la surface de la plaque.
Les plaques Pierce revêtues de cuivre sont idéales pour l’analyse des protéines de fusion marquées à la polyhistidine par des méthodes basées sur ELISA. Les protéines qui contiennent une succession de plusieurs résidus d’histidine au niveau du terminus amino ou carboxyle ont une forte affinité de liaison pour le métal tel que le cuivre. Bien que le cuivre soit moins discriminant dans sa spécificité de liaison que le nickel, la capacité de liaison plus élevée de ces plaques est idéale pour les applications de criblage à haut débit qui nécessitent une sensibilité améliorée et une plus grande plage dynamique.
Les plaques Thermo Scientific Pierce revêtues de cuivre à haute capacité de liaison (HBC) utilisent un procédé de revêtement exclusif pour augmenter la quantité de protéines marquées à l’histidine qui se lient à la surface de la plaque.
Caractéristiques des plaques revêtues de cuivre avec haute capacité de liaison :
• Quantifiez des protéines marquées à l’histidine non détectables auparavant
• Plage dynamique plus large avec une capacité quatre fois supérieure par rapport aux plaques revêtues de chélate de nickel ordinaires
• Le chélate de cuivre fournit une plus grande capacité de liaison que le nickel
• La limite de détection est de 0,1 pg de protéines de fusion marquées à la polyhistidine par puits
• Prébloquées pour une praticité optimale
Remarque : Les plaques revêtues de cuivre sont destinées à être utilisées avec des protéines purifiées marquées à l’histidine. Les lysats cellulaires typiques contiennent des protéines sans marquage à l’histidine qui peuvent se lier au cuivre, ce qui peut réduire la capacité de liaison et les rapports signal sur bruit. Pour les lysats cellulaires, utilisez des plaques Thermo Scientific Pierce revêtues de nickel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison Grande capacité, affinité
Format Étalon
Contenu et stockage Conserver à 4°C dans des sachets non ouverts. Après ouverture, conserver les plaques non utilisées à 4°C dans un sachet refermable avec du dessiccant.
Méthode de détection Chimiluminescence
Conditionnement 5 plaques
Gamme de produits Pierce
Couleur Blanc
Type de produit Microplaque
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 96
Traitement de surface Cuivre divalent, chélate de métal
Blocage de la plaque Tampon Blocker™ BSA
Quantité 5 plates