Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Copper Coated High Capacity Plates
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Les plaques Pierce revêtues de cuivre sont idéales pour l’analyse des protéines de fusion marquées à la polyhistidine par des méthodes basées sur ELISA. Les protéines qui contiennent une succession de plusieurs résidus d’histidine au niveau du terminus amino ou carboxyle ont une forte affinité de liaison pour le métal tel que le cuivre. Bien que le cuivre soit moins discriminant dans sa spécificité de liaison que le nickel, la capacité de liaison plus élevée de ces plaques est idéale pour les applications de criblage à haut débit qui nécessitent une sensibilité améliorée et une plus grande plage dynamique.
Caractéristiques des plaques revêtues de cuivre avec haute capacité de liaison :
• Quantifiez des protéines marquées à l’histidine non détectables auparavant
• Plage dynamique plus large avec une capacité quatre fois supérieure par rapport aux plaques revêtues de chélate de nickel ordinaires
• Le chélate de cuivre fournit une plus grande capacité de liaison que le nickel
• La limite de détection est de 0,1 pg de protéines de fusion marquées à la polyhistidine par puits
• Prébloquées pour une praticité optimale
Remarque : Les plaques revêtues de cuivre sont destinées à être utilisées avec des protéines purifiées marquées à l’histidine. Les lysats cellulaires typiques contiennent des protéines sans marquage à l’histidine qui peuvent se lier au cuivre, ce qui peut réduire la capacité de liaison et les rapports signal sur bruit. Pour les lysats cellulaires, utilisez des plaques Thermo Scientific Pierce revêtues de nickel.
Specifications
Specifications
| Propriété de liaison | Grande capacité, affinité |
| Format | Étalon |
| Contenu et stockage | Conserver à 4°C dans des sachets non ouverts. Après ouverture, conserver les plaques non utilisées à 4°C dans un sachet refermable avec du dessiccant. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Conditionnement | 5 plaques |
| Gamme de produits | Pierce |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Show More |