Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Cypridina Luciferase Flash Assay Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit de dosage incandescent de la luciférase Cypridina Pierce Thermo Scientific™ fournit aux chercheurs un dosage très sensible pour l’activité transcriptionnelle des éléments réglementaires dans les milieux de culture cellulaire de mammifères et le lysat cellulaire entier.
Ce kit de dosage incandescent contient des réactifs pour mesurer l’activité de la luciférase Cypridina dans les milieux de culture cellulaire et les lysats de mammifères. Lorsqu’il est utilisé avec les vecteurs de luc. de Cypridina de Thermo Scientific, le kit fournit un système de dosage de rapporteur bioluminescent extrêmement sensible pour la détection sécrétée ou intracellulaire de l’activité du promoteur ou de la voie. La luciférase Cypridina est hautement sécrétée dans le milieu de culture cellulaire, ce qui permet de surveiller les cellules vivantes de l’activité des rapporteurs. Le signal produit par la Cypridina est considérablement supérieur aux signaux provenant de luciférases soit de lucioles natives soit Renilla, dosées dans des conditions similaires.
Points clés :
- Sensible – une sensibilité élevée permet l’utilisation d’un plus petit nombre de cellules
- Économique – les dosages sensibles entraînent une diminution de la consommation de réactifs
- Luciférase sécrétée – elle permet des dosages en temps réel et des études cinétiques sans détruire les cellules
- Idéal pour la co-transfection – utilise un substrat différent de Renilla, Gaussia, ou des luciférases de lucioles
- Compatible – réactifs de dosage compatibles avec d’autres luciférases Cypridina ou Vargula
- Gain de temps – les dosages utilisant des luciférases sécrétées nécessitent une manipulation minimale des échantillons
- Compatible avec l’automatisation – capable de réaliser des criblages à haut débit
- Pratique – contient un tampon de lyse cellulaire universel et un réactif de dosage incandescent optimisé
- Sûr – permet d’effectuer des dosages non radioactifs
Comprend :
Tampon de lyse cellulaire, tampon de réaction et substrat
Matériel nécessaire :
Luciférase Cypridina et luminomètre ou tout autre instrument capable de surveiller la luminescence, tels que les lecteurs de microplaques Luminoskan Ascent et Varioskan Flash de Thermo Scientific.
Recommandées dans les cas suivants :
Études de promoteurs pour l’analyse des éléments de régulation cis et des facteurs d’action trans ; Sélection de médicaments ; Sélection de siARN et de miARN ; Dosages multiplexés pour l’étude des effets hors-cible ; Dosages de rapporteurs pour la localisation de voie de sécrétion / protéines ; Analyse de voies de transduction de signaux ; Études d’épissage d’ARN
Spécification
Spécification
| Type | Kit d’essai |
| Cible | Luciférase, luciférase cypridina |
| Quantité | Kit de 1000 réactions |
| Contenu et stockage | • Tampon de dosage incandescent Cypridina, 5 ml, stocker à 4°C • Varguline (1X), 0,5 ml, stocker à -20°C • 2X tampon de lyse cellulaire, 6 ml, stocker à température ambiante Dès réception, stocker le kit à -20°C ou stocker individuellement chaque composant à la température indiquée ci-dessus. |
| Doser | Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase |
| Cellules compatibles | Cellules de mammifères |
| Méthode de détection | Bioluminescent |
| À utiliser avec (équipement) | Luminomètre (microplaque) |
| Format | Plaque à 384 puits, plaque à 96 puits |
| Type d’étiquette | Marquage enzymatique |
| Afficher plus |