Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage Bradford compatible avec les détergents Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
_15 Essais
Conditionnement:
25mL
Description
Le réactif de dosage Bradford compatible avec les détergents Thermo Scientific™ Pierce™ est une adaptation rapide et prête à l’emploi de la méthode colorimétrique de liaison aux colorants Coomassie de Bradford, méthode bien connue utilisée pour la quantification des protéines totales. Les additifs exclusifs au réactif Bradford le rendent compatible avec au moins 1 % des détergents et des réactifs de lyse qui sont couramment utilisés dans la recherche en sciences de la vie, y compris Triton™ X-100 et NP-40.
Pratique—courbe d’étalonnage sans détergent
Flexible—compatible avec les échantillons avec et sans détergent
Échantillon minimal—ne nécessite que 10 μL pour la procédure sur microplaques
Colorimétrique—mesure effectuée à l’aide d’un spectrophotomètre ou d’un lecteur de plaques standard (595 nm)
Facile à utiliser—réactif unique, aucune préparation de réactif requise
Rapide—10 minutes d’incubation à température ambiante
Large gamme—détecte la concentration en protéines entre 2 et 1500μ g/ml
Semblable à la méthode Bradford, le colorant Coomassie lie les protéines dans un milieu acide provoquant une variation immédiate de l’absorption maximale de 465 nm à 595 nm avec un changement de couleur concomitant du vert au bleu. De plus, le dosage est terminé en seulement 10 minutes.
Le dosage protéique peut être effectué soit avec un tube à essai, soit avec une microplaque. La plage de fonctionnement standard est comprise entre 100 et 1500 μg/ml avec 1 % de détergent maximum (ou plus dans certains cas). Les concentrations protéiques sont estimées en faisant référence aux absorbances obtenues pour une série de dilutions protéiques standard, généralement de l’albumine sérique bovine (BSA), qui sont analysées en même temps que les échantillons inconnus. Étant donné que la réponse en couleurs avec le colorant Coomassie n’est pas linéaire avec l’augmentation de la concentration protéique, une courbe standard doit être réalisée avec chaque dosage. Les étalons peuvent être utilisés directement sans préparation dans le même détergent que l’on trouve dans les échantillons de test.
Semblable à la méthode Bradford, le colorant Coomassie lie les protéines dans un milieu acide provoquant une variation immédiate de l’absorption maximale de 465 nm à 595 nm avec un changement de couleur concomitant du vert au bleu. De plus, le dosage est terminé en seulement 10 minutes.
Le dosage protéique peut être effectué soit avec un tube à essai, soit avec une microplaque. La plage de fonctionnement standard est comprise entre 100 et 1500 μg/ml avec 1 % de détergent maximum (ou plus dans certains cas). Les concentrations protéiques sont estimées en faisant référence aux absorbances obtenues pour une série de dilutions protéiques standard, généralement de l’albumine sérique bovine (BSA), qui sont analysées en même temps que les échantillons inconnus. Étant donné que la réponse en couleurs avec le colorant Coomassie n’est pas linéaire avec l’augmentation de la concentration protéique, une courbe standard doit être réalisée avec chaque dosage. Les étalons peuvent être utilisés directement sans préparation dans le même détergent que l’on trouve dans les échantillons de test.
Spécification
Spécification
| Description | Réactif de dosage Bradford compatible avec les détergents, 15 dosages de tubes à essai, dosage de quantification des protéines, méthode de détection colorimétrique, absorbance, technique de détection basée sur des solutions, utilisé pour les analyses et les dosages de protéines |
| Formule | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Dosages et analyse des protéines |
| Volume d’échantillon | _15 Essais |
| Contenu et stockage | 4°C |
| Type de produit | Kit de dosage Bradford compatible avec les détergents Pierce™ |
| Quantité | _15 Essais |