Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Direct Magnetic IP/Co-IP Kit
Code produit. 12106500 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 12106500
Marque: Thermo Scientific™ 88828
Conjuguez tout anticorps ou toute protéine à des microbilles magnétiques et des complexes protéiques cibles immunoprécipités (purifiés par affinité) sans interférence des anticorps IP.
Le kit IP / Co-IP magnétique direct Thermo Scientific™ Pierce utilise la chimie NHS pour immobiliser de manière covalente les anticorps IP sur des microbilles magnétiques pour une immunoprécipitation efficace et une coimmunoprécipitation.
L’IP magnétique avec la chimie NHS est pratique et permet l’immobilisation de l’anticorps IP de n’importe quelle espèce et n’importe quel sous-type sans les variations de l’efficacité du couplage observées avec la protéine A et la protéine G. L’anticorps IP est fixé de façon covalente afin que les protéines cibles ou les complexes protéiques co-IP puissent être élués et analysés sans contamination par les anticorps. Le kit contient un protocole optimisé ainsi que tous les tampons et réactifs nécessaires au couplage d’anticorps et à l’IP ou la co-IP à haut rendement à l’aide de supports magnétiques manuels ou de plateformes automatisées telles que les instruments KingFisher Thermo Scientific.
Points clés :
  • Immunoprécipitation sans anticorps : l’anticorps est fixé de manière irréversible aux microbilles magnétiques, ce qui entraîne une co-élution négligeable de l’anticorps intact ou des chaînes lourdes et légères avec l’antigène purifié
  • Rapide : conjugaison d’anticorps et immunoprécipitation complètes en moins de 4 heures
  • Pratique : le kit d’immunoprécipitation / co-immunoprécipitation contient des microbilles magnétiques et tous les tampons essentiels pour une immunoprécipitation optimale
  • Compatible avec les anticorps : utilisation avec les anticorps de toute espèce, toute classe ou tout isotype
  • Faible liaison non spécifique : la surface de la microbille est prébloquée et tous les groupes d’esters NHS non réagis sont complètement absorbés
  • Compatible avec les protocoles : le couplage protéique aux microbilles et l’immunoprécipitation peuvent être effectués manuellement ou par automatisation (par exemple, instruments KingFisher Thermo Scientific)
  • Évolutif : utilisez uniquement la quantité d’anticorps nécessaire pour une seule expérience d’immunoprécipitation ou préparez une plus grande quantité de microbilles magnétiques d’anticorps pour plusieurs expériences
Comprend :
Microbilles magnétiques activées au NHS, tampon de lyse / lavage IP, tampon d’élution, tampon de neutralisation, tampon d’extinction, tampon de borate et tampon de chargement d’échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 mL
Formule Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Contenu et stockage Suffisant pour : 40 réactions IP avec 25 µl de microbilles
• Microbilles magnétiques activées au NHS Pierce, 1 ml
• Tampon de lyse / lavage IP, 2 x 50 ml
• Tampon d’élution, pH 2,0, 5 ml
• Tampon d’échantillon avec marqueur de piste, non réducteur (5X), 5 ml
• Tampon de neutralisation, pH 8,5, 0,5 ml
• Tampon de borate 0,67 M, 1 ml
• Boîte de tampon de borate BupH, 1 / boîte
• Tampon d’extinction, 25 ml
Stocker à 4°C.
Doser Purification par affinité
À utiliser avec (équipement) KingFisher™ Flex, support magnétique
Gamme de produits Pierce
Quantité 1 kit
À utiliser avec (application) Co-précipitation, immunoprécipitation (IP)
Cible Non spécifique à la cible
Type Kit IP/Co-IP
Suffisant pour 40 réactions
Format Kit
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Direct Magnetic IP/Co-IP Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Boric acid, Sodium tetraborate decahydrate, Hydrogen chloride, Dimethylacetamide, Sodium chloride, T