Learn More
Thermo Scientific™ DMP (diméthyl pimélimidate)
Code produit. 10740815 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
Conditionnement:
1g
50mg
Code produit. 10740815
Marque: Thermo Scientific™ 21667
Réticulez les amines aux amines avec le diméthyl pimélimidate (CAS 58537-94-3) contenant des groupes d’imidoesters et un bras espaceur à membrane perméable et à 7 atomes.
Le DMP Thermo Scientific™ Pierce est le diméthyl pimelimidate, un agent de réticulation perméable à la membrane qui contient un groupe d’imidoesters réactif aux amines à chaque extrémité d’un bras espaceur de 7 atomes.
Points clés :
  • Hydrosoluble
  • Réaction rapide avec les amines à des pH alcalins (pH 8 à 10)
  • La liaison amidine conserve le caractère de charge nette de la protéine
  • Réversible à des valeurs de pH élevées
  • Groupes réactifs : imidoester (homobifonctionnel)
  • Réactif vers : groupes amino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Amine
Cleavable Non
Description DMP
Poids moléculaire 259,17
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 9,2 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Homobifonctionnels
Groupement de réactifs Imidoester
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 1 g
Solubilité Eau
Format Étalon
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur