Learn More
Thermo Scientific™ DMP (diméthyl pimélimidate)
Code produit. p-4531007 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
Conditionnement:
1g
50mg
Code produit. 10097093
Marque: Thermo Scientific™ 21666
Edge
Réticulez les amines aux amines avec le diméthyl pimélimidate (CAS 58537-94-3) contenant des groupes d’imidoesters et un bras espaceur à membrane perméable et à 7 atomes.
Le DMP Thermo Scientific™ Pierce est le diméthyl pimelimidate, un agent de réticulation perméable à la membrane qui contient un groupe d’imidoesters réactif aux amines à chaque extrémité d’un bras espaceur de 7 atomes.
Points clés :
  • Hydrosoluble
  • Réaction rapide avec les amines à des pH alcalins (pH 8 à 10)
  • La liaison amidine conserve le caractère de charge nette de la protéine
  • Réversible à des valeurs de pH élevées
  • Groupes réactifs : imidoester (homobifonctionnel)
  • Réactif vers : groupes amino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Amine
Cleavable Non
Description DMP
Poids moléculaire 259,17
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 9,2 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Homobifonctionnels
Groupement de réactifs Imidoester
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 50 mg
Solubilité Eau
Format Étalon
Hydrosoluble Oui
Type de produit Réticulateur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DMP (dimethyl pimelimidate)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: dimethyl heptane-1,7-diimidate dihydrochloride