Learn More
Thermo Scientific™ DTME (dithiobismaleimidoethane)
Code produit. 10371314 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
Code produit. 10371314
Marque: Thermo Scientific™ 22335
Réticulez les sulfhydryles aux sulfhydryles (résidus de cystéine) à l’aide de ce long agent de réticulation clivable et composé de groupes de maléimides et d’un bras espaceur disulfure à 11 atomes (13,3 A).
Le DTME Thermo Scientific™ Pierce est un réticulateur de maléimide de mi-longueur pour la conjugaison covalente réversible entre les groupes sulfhydryles (par exemple, les cystéines protéiques ou peptidiques) par réduction de la liaison disulfure au centre du bras espaceur.
Points clés :
  • Clivable par réduction des agents
  • Groupes réactifs : maléimide (homobifonctionnel)
  • Réactif vers : groupes sulfhydryles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Sulfhydryle-Sulfhydryle
Cleavable Par Thiols
Description DTME
Poids moléculaire 312,36
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 13,3 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker sous forme desséchée à 4°C.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Homobifonctionnels
Groupement de réactifs Maléimide
Entretoise Milieu (10 à 30 Å)
Forme Pleine
Quantité 50 mg
Solubilité DMF, DMSO
Format Étalon
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • DTME (dithiobismaleimidoethane)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Dithio-BisMaleimidoethane