Learn More
Thermo Scientific™ Substrat de transfert Western Pierce™ ECL
Code produit. p-4532051 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 ml
250 ml
500 mL
Conditionnement:
250mL
50mL
Code produit. 10590624
Marque: Thermo Scientific™ 32109
Edge
Substrat de peroxydase d’entrée de gamme et d’un bon rapport pour une chimiluminescence optimisée (ECL) remplaçant directement d’autres produits plus onéreux sans besoin de ré-optimiser les conditions.
Le substrat de transfert Western Thermo Scientific™ Pierce ECL est un substrat de peroxydase d’un bon rapport qualité-prix, d’entrée de gamme pour une chimiluminescence optimisée (ECL) qui remplace directement d’autres produits plus onéreux sans besoin de ré-optimiser les conditions.
Le substrat de transfert Western Pierce ECL offre une fiabilité et une performance équivalentes à celles d’autres substrats de chimiluminescence optimisée (ECL) pour la détection de l’activité de l’enzyme peroxydase de raifort (HRP) tout en étant bien moins onéreux. Les formulations aux réactifs luminol et peroxyde étant identiques aux autres substrats disponibles sur le marché, il est possible de passer au substrat Pierce ECL sans avoir besoin d’optimiser les conditions de sondage ni les protocoles d’incubation. Adoptez simplement le substrat Pierce ECL et faites des économies substantielles.
Points clés :
  • Substrat ECL – un substrat de chimiluminescence optimisée pour la détection de l’activité de la peroxydase de raifort (HRP) à partir d’anticorps ou autres sondes de transfert Western
  • Coût diminué pratiquement de moitié par rapport aux autres substrats ECL – avec de faibles frais généraux et son engagement à offrir de la valeur au client, Thermo Fisher Scientific peut mettre ce produit à votre disposition à un prix considérablement inférieur à celui des autres fournisseurs (ces allégations sont fondées sur les prix catalogue US de 2010)
  • Aucune optimisation nécessaire – le passage d’autres substrats ECL d’entrée de gamme au substrat Pierce ECL ne nécessite pas d’optimisation ni de changements de vos protocoles
  • Un nom auquel vous pouvez vous fier – vous pouvez compter sur une assurance de la qualité, une assistance technique et une réputation fiables, garantis par les produits de recherche sur les protéines Thermo Scientific Pierce
Comprend :
Réactif de détection 1 et 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Substrat
Méthode de détection Chimiluminescence
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits Pierce
Quantité 50 ml
Substrate Peroxydase de raifort
Concentrations d’anticorps recommandées 2° : 1:1-15K (0,07 à 1 μg/ml), 1° : 1:1 K (0,2- 10 μg/ml)
Sensibilité Quantités faibles de picogrammes
Durée du signal 1 à 2 h
Suffisant pour 400 cm2
Contenus des kits Luminol/Enhancer, 25mL, Stable Peroxide Buffer, 25mL
Contenu et stockage Dès réception, stocker entre 2 et 8°C. Le produit est expédié à température ambiante.