Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Endotoxin-Free Magnesium Chloride (MgCl2) (10 mM)
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
5 x 10 ml
Conditionnement:
5 pièces
Description
Pierce Endotoxin-Free MgCl2 is suitable for the preparation of samples for endotoxin detection (LAL) assay. As a diluent, it will eliminate the inhibitory chelation effects of EDTA. It contains <0.005 EU/mL endotoxin.
Spécification
Spécification
| Description | Endotoxin-Free MgCl2 buffer |
| Concentration | 10 mM |
| À utiliser avec (équipement) | LAL Endotoxin Assay |
| Quantité | 5 x 10 ml |
| Conditionnement | Vial |