Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Firefly Luciferase Flash Assay Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit de dosage incandescent de luciférase de luciole Pierce Thermo Scientific™ fournit des réactifs pour mesurer l’activité luciférase rouge dans les cellules entières, produisant un signal flash très fort qui se décompose rapidement.
Points clés :
- Détection hautement sensible de l’activité de la luciférase de luciole
- Utiliser avec l’amplificateur de signal de luciférase de luciole Thermo Scientific Pierce (signal maximum)
- Solution de travail stable jusqu’à 2 mois à -20°C
- Réactifs de dosage compatibles avec d’autres luciférases de luciole
- Automatisable
- Contient un tampon de lyse cellulaire universel et un réactif de dosage lumineux optimisé
- Dosage non radioactif sûr
Comprend :
Tampon de lyse cellulaire, tampon de réaction et substrat
Matériel nécessaire :
Luciférase de luciole et luminomètre ou autre instrument capable de surveiller la luminescence, tels que les lecteurs de microplaques Thermo Scientific Luminoskan Ascent et Varioskan Flash. Pour de meilleurs résultats (signal maximum), utiliser avec l’amplificateur de signal de luciférase de luciole Thermo Scientific Pierce
Recommandées dans les cas suivants :
Études de promoteurs pour l’analyse des éléments de régulation cis et des facteurs d’action trans ; Sélection de médicaments ; Sélection de siARN et de miARN ; Dosages multiplexés pour l’étude des effets hors-cible ; Dosages de rapporteurs pour la localisation de voie de sécrétion / protéines ; Analyse de voies de transduction de signaux ; Études d’épissage d’ARN
Spécification
Spécification
| Type | Kit d’essai |
| Cible | Luciférase, luciférase de luciole |
| Quantité | Kit de 1000 réactions |
| Contenu et stockage | • Tampon de dosage incandescent de luciole, 5 ml, stocker à 4°C • D-luciférine, 3 mg, stocker à 4°C • 2X tampon de lyse cellulaire, 6 ml, stocker à température ambiante Dès réception, stocker le kit à 4°C ou stocker individuellement chaque composant à la température indiquée ci-dessus. |
| Doser | Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase |
| Cellules compatibles | Cellules de mammifères |
| Méthode de détection | Bioluminescent |
| À utiliser avec (équipement) | Luminomètre (microplaque) |
| Format | Plaque à 384 puits, plaque à 96 puits |
| Type d’étiquette | Marquage enzymatique |
| Mostrar más |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.