Learn More
Thermo Scientific™ Solution d’étalonnage Pierce™ FlexMix™ pour spectromètres de masse Auto-Ready
Code produit 31924099 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 4 mL
Conditionnement:
8mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31924099 2 x 4 mL 8mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31924099 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A51739
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Formulation liquide prête à l’emploi, stable à température ambiante pour l’étalonnage des spectromètres de masse Thermo Scientific™ avec la source d’ions Auto-Ready intégrée.
  • La plage de masse étendue améliore la précision de masse
  • Étalonnage en mode positif et négatif, une formulation unique avec plages de masse étendues pour les deux modes d’étalonnage d’ionisation
  • Formulation haute qualité, rigoureusement testée avec des certificats d’analyse spécifiques au lot
  • Le flacon peut être directement chargé dans l’instrument pour un étalonnage automatique programmé
  • Stable à température ambiante pendant 18 mois, et dans le spectromètre de masse Auto-Ready pendant 4 mois maximum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme physique Liquid
Couleur Incolore
Quantité 2 x 4 mL
Pourcentage de pureté Mixture
Qualité Qualité LC-MS