Learn More
Thermo Scientific™ Acide formique, qualité LC-MS
Code produit. p-6014003 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 ml
10 x 1 ml
Conditionnement:
10mL
50mL
Code produit. 10628654
Marque: Thermo Scientific™ 28905
Solvant de haute pureté fourni dans des ampoules en verre comme alternative pratique et sans contamination pour la préparation de solvants d’élution pour les séparations HPLC de protéines et de peptides.
L’acide formique Thermo Scientific™ Pierce est un solvant de haute pureté fourni dans des ampoules en verre comme alternative pratique et sans contamination pour la préparation de solvants d’élution pour les séparations HPLC de protéines et de peptides.
L’acide formique est un composant présent dans les phases mobiles en phase inverse pour fournir des protons pour l’analyse LC / MS. La présence d’une faible concentration d’acide formique dans la phase mobile est également connue pour améliorer les formes de pic de la séparation résultante. Contrairement à l’acide trifluoroacétique (TFA), l’acide formique n’est pas un réactif à paire d’ions et ne supprime pas l’ionisation MS des polypeptides lorsqu’il est utilisé comme composant de phase mobile.
Points clés :
  • Verre ambré, rincé à l’azote, prélimé pour protéger l’acide formique de la lumière et de l’humidité
  • Pureté à 99 % pour des lignes de base LC homogènes ; aucune interférence n’a été introduite dans les applications LC et de spectrométrie de masse
  • Le format pratique simplifie la préparation de phases mobiles de gradient et isocratiques contenant 0,1 % (v/v) d’acide formique dans l’eau ou l’acétonitrile
  • Le contenu d’un flacon unique dans un volume final de solvant de 1 L produit une phase mobile de la concentration d’acide formique la plus courante
Alertes de commande :
  • La X dans le tableau de commande indique que des frais pour expédition dangereuse sont appliqués.
Conditions de stockage :
  • Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom de l’article Acide formique
Contenu et stockage À conserver dans un récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Forme Liquide
Type de réactif Solvant (pur)
Quantité 10 x 1 ml
Gamme de produits Pierce
À utiliser avec HPLC, spectrométrie de masse
compliance-icons
Identifiant produit
  • Formic Acid, 99+%, 10 x 1 mL Ampules
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Formic acid