Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Gaussia Luciferase Flash Assay Kit
Code produit. p-4532162 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
Kit de 1000 réactions
Kit de 100 réactions
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12122240
Marque: Thermo Scientific™ 16158
Edge
Activité transcriptionnelle des éléments réglementaires dans les milieux de culture de mammifères ou les lysats de cellules entières grâce à ce kit de luciférase Gaussia par incandescence hautement sensible.
Le kit de dosage incandescent de la luciférase Gaussia Pierce Thermo Scientific™ fournit aux chercheurs le dosage le plus sensible pour l’activité transcriptionnelle des éléments réglementaires dans les milieux de culture cellulaire de mammifères et le lysat cellulaire entier.
Ce kit de dosage incandescent contient des réactifs pour mesurer l’activité de la luciférase Gaussia dans les milieux de culture cellulaire et les lysats de mammifères. Lorsqu’il est utilisé avec les vecteurs de luc. Gaussia de Thermo Scientific, le kit fournit un système de dosage de rapporteur bioluminescent extrêmement sensible pour la détection sécrétée ou intracellulaire de l’activité du promoteur ou de la voie. La luciférase Gaussia est hautement sécrétée dans le milieu de culture cellulaire, ce qui permet de surveiller les cellules vivantes de l’activité des rapporteurs. Le signal produit par la Gaussia est considérablement supérieur aux signaux provenant de luciférases soit de lucioles natives soit Renilla, dosées dans des conditions similaires.
Points clés :
  • Sensible – une sensibilité 1 000 fois supérieure permet l’utilisation d’un plus petit nombre de cellules
  • Économique – les dosages les plus sensibles entraînent une diminution de la consommation de réactifs
  • Luciférase sécrétée – elle permet des dosages en temps réel et des études cinétiques sans détruire les cellules
  • Gain de temps – les dosages utilisant des luciférases sécrétées nécessitent une manipulation minimale des échantillons
  • Compatible avec l’automatisation – capable de réaliser des criblages à haut débit
  • Pratique – contient un tampon de lyse cellulaire universel et un réactif de dosage incandescent optimisé
  • Sûr – permet d’effectuer des dosages non radioactifs
Comprend :
Tampon de lyse cellulaire, tampon de réaction et substrat
Matériel nécessaire :
Luciférase Gaussia et luminomètre ou tout autre instrument capable de surveiller la luminescence, tels que les lecteurs de microplaques Luminoskan Ascent et Varioskan Flash de Thermo Scientific.
Recommandées dans les cas suivants :
Études de promoteurs pour l’analyse des éléments de régulation cis et des facteurs d’action trans ; Sélection de médicaments ; Sélection de siARN et de miARN ; Dosages multiplexés pour l’étude des effets hors-cible ; Dosages de rapporteurs pour la localisation de voie de sécrétion / protéines ; Analyse de voies de transduction de signaux ; Études d’épissage d’ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit d’essai
Cible Luciférase, luciférase gaussia
Suffisant pour 100 dosages de luciférase
Quantité Kit de 100 réactions
Contenu et stockage Suffisant pour : 100 dosages de luciférase dans des puits de microplaques
• Tampon de dosage incandescent Gaussia, 5 ml (stocker à 4°C)
• 100 X coelentérazine, 50 µl (stocker à -80°C)
• Tampon de lyse cellulaire de luciférase (2X), 6 ml (stocker à température ambiante)
Le kit peut être stocké à -80°C ou individuellement aux températures indiquées.
Doser Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase
Cellules compatibles Cellules de mammifères
Méthode de détection Bioluminescent
À utiliser avec (équipement) Luminomètre (microplaque)
Format Plaque à 384 puits, plaque à 96 puits
Type d’étiquette Marquage enzymatique
Propriétés du substrat Substrat chimique
Technique Chimiluminescence améliorée
Type de substrat Substrat de luciférase
Gamme de produits Pierce
Substrat Coélentérazine
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pierce Gaussia Luciferase Flash Assay Kit
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt