Learn More
Thermo Scientific™ Glutathion-agarose Superflow Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Effectuez une purification à un haut degré de pureté et à grande échelle de protéines marquées à la GST à l'aide du glutathion-agarose Superflow Pierce Thermo Scientific™, qui consiste en du glutathion qui a été immobilisé à des microbilles d'agarose à 6 % réticulées.
Informations complémentaires et commande en ligne
Points clés :
Capacité de liaison dynamique élevée – liaison de 10 mg de GST pure par ml de résine à un débit linéaire de 150 cm/heure ; liaison de plus de 20 mg/ml à un débit de 30 cm/heure
Grande pureté – pureté supérieure à 90 % pour la purification à partir de lysats de GST ou de protéines de fusion avec la GST surexprimées
Robuste – support de billes d’agarose Superflow à 6 % hautement réticulé pouvant tolérer des débits linéaires allant jusqu’à 1 200 cm/heure
Compatible – résine toujours fonctionnelle après exposition à un large éventail de produits chimiques et de valeurs de pH
Économique – résine résistant à plusieurs cycles de lavage et de réutilisation
Recommandées dans les cas suivants :
Purification par FPLC à moyenne et grande échelle de protéines étiquetées avec la GST
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 10 mg de liaison de GST pure par ml de résine à un débit de 150 cm/heure, 20 mg par ml à un débit de 30 cm/heure |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker à 4°C. |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 10 ml |
| Cible | Protéine marquée à la GST |
| Type | Agarose |
| Phase stationnaire | Glutathion |
| Format | Flacon |
| Type de colonne | Affinité, résine d’agarose |