Learn More
Thermo Scientific™ HABA (4'-hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid)
Code produit. 11801445 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
Code produit. 11801445
Marque: Thermo Scientific™ 28010
Edge
Réactif HABA de dosage de biotine coloré (acide 4'-hydroxyazobenzène-2-carboxylique) pour mesurer les niveaux de biotinylation des anticorps ou protéines biotinylés.
Le HABA Thermo Scientific™ Pierce est un acide 4'-hydroxyazobenzène-2-carboxylique, un réactif simple qui permet l’estimation spectrophotométrique (colorimétrique) des niveaux de biotinylation des protéines marquées et d’autres molécules.
Le HABA Thermo Scientific Pierce est un acide 4’-hydroxyazobenzène-2-carboxylique, un réactif simple qui permet l’estimation spectrophotométrique (colorimétrique) des niveaux de biotinylation des protéines marquées et d’autres molécules. Déterminez le rapport molaire de la biotine incorporée dans une protéine à l’aide de la méthode HABA-avidine. Le colorant HABA (acide 4’-hydroxyazobenzène-2-carboxylique) se lie à l’avidine pour produire un complexe coloré jaune-orange qui s’absorbe à 500 nm. La biotine libre déplace le colorant HABA et provoque une diminution de l’absorbance. Une courbe standard peut être établie à l’aide de la biotine libre pour estimer le nombre de moles de biotine incorporées après biotinylation d’une protéine.
Points clés :
  • Le complexe HABA-avidine peut être utilisé sur une large gamme de pH et de concentrations de sel
  • La quantité d’avidine peut être calculée directement à partir de l’augmentation de l’absorbance à 500 nm complexant avec le colorant HABA
  • Calculez les résultats directement à partir des valeurs d’absorbance basées sur les coefficients d’extinction à l’aide de la procédure décrite dans les instructions ou utilisez le calculateur HABA en ligne de Pierce
  • Kits complets également disponibles ! Voir le kit de quantification de la biotine Pierce (réf. n°28005) et le kit de quantification de la biotine par fluorescence (réf. n°46610)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit HABA
Quantité 10 g
Contenu et stockage Lors de la réception du produit, stockez-le à température ambiante. Produit expédié à température ambiante.
Gamme de produits Pierce
Marqueur ou colorant Biotine
Labeling Target Anticorps, Protéines
compliance-icons
Identifiant produit
  • HABA (4'-hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-(p-hydroxyphenylazo)benzoic acid