Learn More
Thermo Scientific™ Norme de digestion de protéine HeLa Pierce™
Code produit. p-7000090 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
20 μg
5 x 20 μg
Conditionnement:
20µg
5 pièces
Code produit. 15235733
Marque: Thermo Scientific™ 88328
Edge
Utilisez cette norme, un agent de digestion de protéines de mammifères homologué, comme échantillon de contrôle de la qualité pour l’analyse par spectrométrie de masse (MS) d’échantillons protéomiques complexes.
Utilisez l’étalon de digestion de protéines Thermo Scientific™ Pierce™ HeLa, un produit de digestion de protéines de mammifères hautement validé, comme échantillon de contrôle de qualité pour l’analyse par spectrométrie de masse (MS) d’échantillons protéomiques complexes.
L’étalon de digestion de protéines HeLa Pierce de Thermo Scientific est un produit de digestion de protéines de mammifères hautement validée qui peut être utilisée comme échantillon de contrôle qualité pour l’analyse par spectrométrie de masse (MS) d’échantillons protéomiques complexes.
L’étalon de digestion des protéines est dérivé d’une lignée cellulaire HeLa S3 de référence d’adénocarcinome bien établie. Les cellules HeLa S3 expriment plus de 15 000 protéines avec des modifications post-traductionnelles pertinentes, faisant de cette lignée cellulaire un étalon idéal pour les applications complexes de spectrométrie de masse protéomique. Le lysat cellulaire a été digéré avec la LysC et la trypsine afin de minimiser les clivages manqués tryptiques et d’améliorer la couverture des séquences protéiques. De plus, contrairement aux autres produits de digestion de protéines disponibles dans le commerce pour la MS, l’étalon de digestion de protéines HeLa Pierce répond à des spécifications de test de qualité strictes, notamment la qualité des peptides, l’efficacité de la digestion et l’uniformité de la digestion de lot à lot.
Points clés :
  • Échantillon de contrôle positif – digestion complexe de protéines d’échantillon de protéome de mammifère (>15 000 protéines) à partir de la lignée cellulaire HeLa S3
  • Digestion tryptique approfondie – préparé en utilisant à la fois LysC et trypsine pour garantir moins de 10 % de clivages tryptiques manqués
  • Qualité peptidique validée – moins de 10 % d’oxydation de la méthionine et moins de 10 % de carbamylation de la lysine
  • Testé rigoureusement – digestion de protéines homogène et de haute qualité garantie et documentée via des certificats d’analyse spécifiques au lot
  • Stable – fourni dans un format lyophilisé stable
Applications :
  • Évaluation LC qualitative
  • Standardisation LC/MS
  • Développement méthodologique LC/MS
  • Développement méthodologique de réactifs TMT™
Détails du produit :
L’étalon de digestion de protéines HeLa Pierce est un mélange de peptides tryptiques lyophilisés qui peut être utilisé comme étalon de contrôle qualité pour la séparation par chromatographie liquide (LC), le développement méthodologique MS et l’analyse comparative des performances MS. Le produit de digestion est spécifiquement formulé pour les expériences LC/MS et ne contient pas de sel ou de détergent. L’utilisation régulière de l’étalon de digestion avant l’analyse d’échantillons complexes permet de surveiller et de normaliser les performances LC/MS entre les échantillons et au fil du temps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de réactif Étalon
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Étalon de digestions de protéines
Gamme de produits Pierce
Matériau de départ peptides
Type de produit final peptides
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Performances du système de spectrométrie de masse
Quantité 20 μg
Forme Pleine