Learn More
Thermo Scientific™ MagBeads de protéine A Pierce™ haute capacité, alcalines et stables
Code produit. 17864880 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
25 ml
4 x 25 ml
Conditionnement:
100mL
1mL
25mL
5mL
Code produit. 17864880
Marque: Thermo Scientific™ A53035
Les MagBeads de protéine A Pierce haute capacité, alcalines et stables, sont des billes magnétiques haute performance pour purifier les anticorps provenant d’extraits de surnageant, d’ascite, de sérum et d’extrait brut de culture cellulaire.
Pierce High-Capacity Protein A MagBeads, Alkali Stable, are high-performance magnetic beads for purification of antibodies from cell culture supernatant, ascites, serum, and crude extracts.
  • Microbilles magnétiques haute performance pour purifier les anticorps provenant d’extraits de surnageant, d’ascite, de sérum et d’extrait brut de culture cellulaire
  • Le ligand est produit dans la levure et est immobilisé sur l’agarose magnétique avec une granulométrie moyenne de ∼30 mm
  • Conçu pour résister aux procédures de CIP standard avec du NaOH 0,1 M, afin de permettre un nettoyage efficace des billes en vue de leur réutilisation
  • Les billes peuvent être régénérées au moins 10 fois sans nuire à leur capacité de liaison
  • Convient à la purification de mAbs et à une sous-population’de fragments scFv et Fab contenant un domaine VH3
  • Compatibles avec les procédés manuels ou automatisés (p. ex., instruments Kingfisher)
  • La protéine A de haute affinité est solidement immobilisée sur l’agarose magnétique pour empêcher la lixiviation du ligand, de l’anticorps cible ou du support de base
  • Billes stabilisées ≥ 40 mg de hIgG/ml à capacité de liaison élevée
  • Matières premières exemptes de composants animaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 0.25 mL
Capacité de liaison Microbilles stabilisées ≥ 40 mg de hIgG/ml
Capacité (métrique) 1 mL
Concentration Slurry: 25%
Description Billes d’agarose magnétiques haute capacité
Contenu et stockage Fournies sous forme de suspension de 25 %.
Dès réception, conserver entre 2 et 8°C.
Granulométrie ∼ 30 μm
Quantité 1 mL
À utiliser avec (application) Purification des anticorps
Type de ligand Protéine A alcaline et stable
Format Flacon