Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Streptavidin Coated High Sensitivity Plates, Black, 8-Well Strip
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les plaques Thermo Scientific™ Pierce de streptavidine haute sensibilité sont des microplaques de liaison à la biotine enduites pour maximiser l’efficacité de capture des sondes biotinylées et contrôler le fond dans les dosages pour de faibles niveaux d’analyte cible.
Les plaques haute sensibilité revêtues de streptavidine, noires, avec barrettes 8 puits, Thermo Scientific Pierce sont des microplaques de liaison à la biotine revêtues pour maximiser l’efficacité de capture des sondes biotinylées et contrôler le fond dans les dosages pour de faibles niveaux d’analyte cible.
Caractéristiques des plaques haute sensibilité revêtues de streptavidine, noires, barrette 8 puits
• Sensibles : détection sensible jusqu’à 5 ng/ml d’IgG biotinylée
• Spécifiques : bruit de fond faible avec des rapports signal/bruit élevés
• Robustes : échelle dynamique large
• Prêtes à l’emploi : les plaques sont fournies pré-bloquées pour gagner du temps
Les plaques revêtues Thermo Scientific Pierce sont revêtues à l’aide de la technologie exclusive d’activation de surface afin d’obtenir un revêtement efficace maximum de protéine de liaison active à la biotine streptavidine. Les plaques haute sensibilité permettent de détecter de faibles concentrations (ng/ml) d’anticorps biotinylés et d’autres protéines.
La streptavidine est la protéine de liaison à la biotine la plus populaire et la plus largement disponible pour les méthodes de recherche. La streptavidine a un point isoélectrique de 5 à 6, ce qui entraîne de faibles interactions non spécifiques.
Produits associés
Plaques haute sensibilité revêtues de streptavidine Pierce, transparentes, barrette à 8 puits (réf. de réf. 15520)
Spécification
Spécification
| Propriété de liaison | Haute sensibilité, affinité |
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4°C. Le produit est expédié à température ambiante. |
| Description | Plaques Pierce haute sensibilité revêtues de streptavidine, noires, barrette 96 puits |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Conditionnement | 5/plaque |
| Gamme de produits | Pierce |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | Polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |