Learn More
Thermo Scientific™ Kit de solution de protéase Pierce™ HRV 3C (2 unités/μl)
Code produit. 13483689 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 U
10 000 U
Conditionnement:
1000 unités
10ku
Code produit. 13483689
Marque: Thermo Scientific™ 88946
Edge
Retirez les marqueurs de fusion des protéines avec la séquence de clivage de la protéase 3C du HRV avec cette protéase recombinante de cystéine qui est doublement marquée pour faciliter l’élimination de l’échantillon après clivage.
Éliminez les marqueurs de fusion des protéines avec la séquence de clivage avec la protéase 3C du HRV Thermo Scientific™ Pierce Human Rhinovirus (HRV) 3C, une protéase recombinante de cystéine à double marquage pour faciliter l'élimination de l'échantillon après clivage.
Informations complémentaires et commande en ligne
La protéase 3C du RVH Pierce reconnaît la séquence Leu-Glu-Val-Leu-Phe-Gln▾Gly-Pro avec une grande spécificité et catalyse le clivage après le résidu glutamine. L’enzyme recombinante est une protéine de fusion avec une étiquette glutathion S-transférase (GST) et une étiquette polyhistidine (6xHis), ce qui permet de l’éliminer facilement après le clivage à l’aide de supports solides couplés à, respectivement, du glutathion (GSH) ou des chélates de métal. La protéase 3C du RVH est également active dans de nombreux tampons couramment utilisés, ce qui ménage une grande liberté dans la conception des expériences.
Points clés :
  • Efficace – la protéase 3C du RVH est destinée à éliminer les étiquettes de purification des protéines d’intérêt
  • Haute activité à 4°
    C – l’activité est de ≥ 2 000 U/mg de protéine de contrôle ; une unité clive 0,1 mg de protéine de contrôle à 4°C en 16 heures
  • Flexible – l’enzyme à deux marquages est compatible avec différentes colonnes et différents tampons
Comprend :
Le kit comprend de la protéase, du tampon de clivage et une protéine de contrôle.
Recommandées dans les cas suivants :
Élimination des étiquettes de purification des protéines de fusion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage à -20°C.
Gamme de produits Pierce
Forme Kit
Quantité 1000 U
Type de produit Protéase