Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Intact Protein Standard Mix
220.00€ - 762.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Spectromètre de masse |
---|---|
Type de produit | Mélange standard de protéines intactes |
Gamme de produits | Pierce™ |
Conditions d’expédition | Glace humide |
Étape du flux de travail | Étalonnage |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15776003
|
Thermo Scientific™
A33526 |
1 x 76 μg |
220.00€
76µg |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15786003
|
Thermo Scientific™
A33527 |
5 x 76 μg |
762.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Spectromètre de masse | |
Pierce™ | |
Étalonnage |
Mélange standard de protéines intactes | |
Glace humide | |
Poudre |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.