Learn More
Thermo Scientific™ Krypton™ Fluorescent Protein Stain
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
La coloration de protéines fluorescente Thermo Scientific™ Pierce Krypton permet la visualisation sensible fluorescente (excitation 520 nm ; émission 580 nm) de protéines séparées par électrophorèse sur gel de polyacrylamide ou sur membranes de transfert à l’aide d’imageurs par fluorescence du commerce appréciés.
Points clés :
Coloration fluorescente intense : excitation et émission maxima de 520 nm et de 580 nm, respectivement (compatible avec les sources de lumière d’excitation de 532 nm et les filtres d’émission de 580 à 600 nm)
Compatible avec les instruments : efficace avec les imageurs à fluorescence laser et à filtre appréciés
Large plage dynamique : plage quantitative linéaire s’étendant sur trois à quatre ordres de grandeur
Sensible : détecte jusqu’à 0,25 ng de protéine avec le protocole standard (environ 2,5 heures) ; au moins aussi sensible que les colorations fluorescentes d’autres fournisseurs
Rapide : les protocoles standard (2,5 heures) et rapides (30 minutes) sont significativement plus rapides que les procédures avec d’autres colorations fluorescentes appréciées
Polyvalent : compatible avec les procédés protéomiques impliquant une spectrométrie de masse en aval
Compact : fourni sous la forme d’une solution 10X pour économiser de l’espace de stockage ; à diluer avec de l’eau avant utilisation
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4°C. |
| Emplacement de détection | Détection sur gel |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Marqueur ou colorant | Mélange exclusif |
| Type de produit | Coloration des protéines |
| Gamme de produits | Krypton |
| Quantité | 500 ml |
| Molécule cible | Protéine |
Sécurité et traitement
- Krypton Protein Stain
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- MIXTURE LIST-Contient: benzaldehyde, aceticacid