Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ LAL Chromogenic Endotoxin Quantitation Kit
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le kit d’analyse quantitative des endotoxines chromogènes Thermo Scientific™ Pierce LAL mesure la quantité d’endotoxines présentes dans un échantillon de protéines, de peptides ou d’anticorps à l’aide du test du lysat d’amœbocyte de limule (LAL).
La concentration d’endotoxines dans un échantillon est mesurée à l’aide du kit d’analyse quantitative des endotoxines chromogènes Pierce LAL via un signal chromogène généré en présence d’endotoxines. Les échantillons peuvent être mesurés sur un lecteur d’absorbance de microplaques à 405 nm. Une courbe standard est créée à l’aide de l’étalon de l’endotoxine E. coli inclus avec chaque kit pour calculer des niveaux d’endotoxines aussi faibles que 0,1 EU / ml. Les échantillons de protéines et d’anticorps peuvent être dosés en à peine 30 minutes. La détermination des niveaux d’endotoxines est importante pour évaluer l’efficacité des méthodes d’élimination des endotoxines et empêcher le choc endotoxique, l’inflammation et / ou la sepsie dans des cellules de culture de tissu et animale injectées avec des protéines contaminées aux endotoxines.
Points clés :
Sensible : détecte des niveaux aussi faibles que 0,1 EU / ml
Rapide : effectue ce dosage en 30 minutes
Économique : le dosage ne nécessite que 10 μl d’un échantillon de protéines
Précis : l’étalon E. coli O111:B4 dans chaque kit permet une analyse quantitative précise des endotoxines
Polyvalent : lecture d’absorbance à 405 nm compatible avec les lecteurs de plaque ELISA courants
Recommandé dans les cas suivants :
Analyse quantitative des niveaux d’endotoxines dans une solution de protéines, de peptides ou d’anticorps
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker à 4°C. Produit livré avec un bloc de glace. |
| Doser | [autres] |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètre, lecteur de microplaques |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 50 tests |
| À utiliser avec (application) | Détection basée sur une solution, absorbance |
| Cible | Non spécifique à la cible |
| Type | Kit d’analyse quantitative d’endotoxine |
| Format | Kit |