Learn More
Thermo Scientific™ Tampon d’échantillon non réducteur avec marqueur de piste Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les tampons d’échantillon avec marqueur de voie Thermo Scientific™ Pierce sont des tampons de chargement d’échantillons 5X SDS-PAGE prêts à l’emploi, disponibles dans des formulations de réduction et de non-réduction, avec un marqueur de tampon avant à colorant rose.
Les tampons d’échantillon avec marqueur de piste sont faciles à utiliser. Mélangez un volume de tampon d’échantillon avec quatre volumes d’échantillon protéique, dénaturez à haute température puis chargez les puits d’échantillons sur gel. Visualisez la progression de la migration électrophorétique en surveillant l’emplacement de l’avant du colorant rose. Les tampons d’échantillon avec marqueur de piste sont utilisables dans toutes sortes de gels dénaturants, et ils sont compatibles avec le colorant Coomassie et les techniques de coloration à l’argent ainsi qu’avec les procédures de transfert Western.
Points clés :
Faciles à voir : un colorant rose vif marque l’avant du tampon, indiquant clairement la progression de la migration électrophorétique
Concentré – stocks concentrés 5X, pour utiliser une plus grande gamme de volumes d’échantillon protéique pour l’électrophorèse
Colorant marqueur transférable – le colorant rose est transféré avec les protéines sur la membrane de nitrate de cellulose, ce qui permet de vérifier la direction et l’orientation du transfert
Flexibilité dans les applications SDS-PAGE – disponibles en deux formules prêtes à l’emploi pour réduire ou non la dénaturation de l’électrophorèse sur polyacrylamide SDS.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Lors de la réception du produit, conserver à température ambiante. Le produit est expédié à température ambiante. |
| Description | Tampon d’échantillon non réducteur avec marqueur de voie Pierce (5X) |
| Tampon | Tampons de chargement des échantillons |
| Concentration | 5X |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Type de gel | SDS-PAGE |
| Type de produit | Tampon d’échantillon non réducteur avec marqueur de piste |
| Compatibilité du gel | Gels SDS-PAGE |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 5 ml |
Sécurité et traitement
- Lane Marker Non-Reducing Sample Buffer
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: glycerol, sodium dodecyl sulphate