Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture)
Code produit 17707463 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
0,5 pmol/μl
5 pmol/μl
Conditionnement:
100µL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration Conditionnement
17707463 5 pmol/μl 100µL
16261851 0,5 pmol/μl 25µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17707463 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A51747
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
L’étalon d’adéquation du système LC-MS/MS Pierce (mélange 7 x 5) contient sept peptides HeavyPeptide AQUA Ultimate fournis à cinq dilutions différenciées par marquage isotopique différentiel pour évaluer la sensibilité et la plage dynamique des systèmes LC-MS/MS.
L’étalon d’adéquation du système LC-MS/MS Pierce (mélange 7 x 5) contient sept peptides PRTC HeavyPeptide AQUA Ultimate dans cinq versions isotopologiques pour la génération de sept courbes standard afin d’évaluer la sensibilité et la plage dynamique des systèmes LC-MS/MS.
L’étalon d’adéquation du système LC-MS/MS Pierce (mélange 7 x 5) contient 7 des 15 peptides du mélange d’étalonnage du temps de rétention des peptides Pierce (réf. de réf. 88320). Chacun des sept peptides possède cinq versions (acides aminés marqués avec 0, 1, 2, 3 ou 4 isotopes lourds) à cinq concentrations distinctes. Le mélange 7 x 5 peut être utilisé avec le logiciel Skyline pour évaluer la plage dynamique, la linéarité et la limite inférieure d’analyse quantitative (LLOQ).
L’étalon d’adéquation du système LC-MS/MS Pierce (mélange 7 x 5) est :
• Haute qualité : contient cinq ensembles de sept peptides HeavyPeptide AQUA Ultimate, chaque peptide étant reconnaissable par un marquage isotopologique unique
• Optimisé : permet de planifier les fenêtres d’acquisition MS pour améliorer l’analyse quantitative et augmenter le multiplexage
• Quantitatif : permet d’évaluer la plage dynamique et la sensibilité de l’instrument
• Prédictif : permet d’évaluer les performances de la chromatographie et des instruments MS
Applications :
• Optimisation des paramètres LC et MS
• Étalon pour l’acquisition dépendante des données (DDA)
• Étalon pour la MS ciblée (par exemple, surveillance de réaction parallèle (PRM)
• Identification de la fenêtre d’élution totale des peptides
• Plage dynamique d’évaluation des systèmes LC-MS/MS à flux capillaire ou nano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pierce™ LC-MS/MS System Suitability Standard (7 x 5 mixture) (5 pmol/μL)
Gamme de produits Pierce
Concentration 5 pmol/μl
Type LC-MS/MS System Standard
Quantité 100 μL