Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ LysN Protease, MS Grade
Code produit. p-7000088 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
20 μg
5 x 20 μg
Conditionnement:
20µg
5 pièces
Code produit. 15235753
Marque: Thermo Scientific™ 90300
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Bénéficiez d’une activité et d’une stabilité optimales dans les applications protéomiques grâce à la protéase LysN Thermo Scientific™ Pierce™, de qualité MS, une protéase Lys-N native hautement purifiée.
Bénéficiez d’une activité et d’une stabilité optimales dans les applications protéomiques grâce à la protéase LysN Thermo Scientific™ Pierce™, de qualité MS, une protéase Lys-N native hautement purifiée.
La protéase LysN Thermo Scientific Pierce, de qualité MS, est une protéase Lys-N native hautement purifiée qui a été validée pour une activité et une stabilité maximales dans les applications protéomiques.
Thermo Scientific Pierce LysN est une métalloprotéase de zinc de qualité MS (spectrométrie de masse) dérivée de Grifola frondosa. La protéase LysN Pierce native a été hautement purifiée pour améliorer la stabilité, l’activité spécifique et la sélectivité du clivage. Contrairement à la trypsine, la protéase LysN effectue le clivage à l’extrémité amino-terminale des résidus de lysine. Par conséquent, les peptides générés par LysN sont plus longs que ceux générés par la trypsine et comportent des fragments de peptides amino-terminaux chargés plus courants. De plus, la protéase LysN est plus prometteuse pour les applications de MS épigénétiques que LysC ou la trypsine car elle est capable de cliver des lysines méthylées [1]. La thermostabilité et la compatibilité chimique avec les dénaturants font de la protéase LysN une solution idéale pour la digestion d’échantillons protéiques complexes dans le cadre d’une protéomique “shotgun”. Points clés :
  • Thermostable – offre une meilleure digestion à des températures plus élevées (par exemple, 50°C) en moins de temps
  • Complémentaire aux produits issus de la digestion tryptique – clive le côté opposé de la lysine de la trypsine
  • Pureté élevée – aucune activité protéase supplémentaire (hors cible) détectée
  • Spécificité du clivage de la lysine à l’extrémité N-terminale – au moins 90 % pour un échantillon de protéines complexes
  • Polyvalent – l’enzyme est efficace à de nombreuses températures et dans des conditions dénaturantes
  • Stable – disponible dans un format lyophilisé
Applications :
  • Couverture de séquences améliorée des produits issus de la digestion des protéines
  • Séquençage de novo
  • Études épigénétiques
  • Digestion en solution des protéines
Détails du produit :
La protéase LysN est active dans une vaste gamme de températures et de conditions dénaturantes. La digestion efficace des protéines peut être effectuée en 2 heures à 50°C ou en 4 heures à 37°C, mais la digestion est possible à des températures plus basses et plus élevées. LysN reste également actif dans des conditions dénaturantes modérées, y compris 0,1 % de SDS, 6 M d’urée ou le chauffage à 70°C. L’activité maximale de la LysN se produit à un pH compris entre 7 et 9. L’enzyme lyophilisée est stable pendant 2 ans lorsqu’elle est stockée à -20°C et les solutions reconstituées de LysN sont stables à -80°C pendant 2 ans ou à -20°C pendant un an sans perte significative d’activité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Spectromètre de masse
Type de produit Protéase
Gamme de produits Pierce
Contenu et stockage À la réception, conserver à -20°C. Le produit est expédié sur des boîtes de glace.
Matériau de départ Échantillons de protéines, lysat cellulaire
Type de produit final Protéase (enzyme)
Méthode de détection Spectrométrie de masse
Étape du flux de travail Digestion des protéines
Quantité 20 μg
Forme Pleine
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.