Learn More
Thermo Scientific™ DHB MALDI Matrix, Single-Use
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
24 x 4 mg
Conditionnement:
5 pièces
Description
Les matrices Thermo Scientific™ MALDI sont des réactifs recristallisés hautement purifiés, conditionnés dans des tubes à usage unique pratiques, suffisants pour analyser jusqu’à 96 échantillons par désorption-ionisation par impact laser assistée par matrice.
La méthode MALDI pour l’analyse des peptides MS est désormais plus facile à réaliser avec des matrices MALDI à usage unique et très pures, particulièrement pratiques à utiliser. Les matrices de désorption-ionisation laser assistée par matrice (MALDI) produisent les spectres de spectrométrie de masse (MS) les plus propres lorsqu’elles sont recristallisées et préparées quotidiennement, ce qui est peu pratique et entraîne généralement des déchets importants. L’emballage des matrices MALDI purifiées, recristallisées d’acide alpha-cyano-4-hydroxycinnamique (CHCA), d’acide sinapique (SA) et d’acide 2,5-dihydroxybenzoïque (DHB) facilite la préparation de réactifs MALDI de haute qualité.
Points clés :
- Réactif hautement purifié et recristallisé
- Conditionné dans des tubes à usage unique pratiques et suffisants pour analyser jusqu’à 96 échantillons afin de gagner du temps et de réduire les déchets
- Fournit une quantité précise de matrices à chaque fois
Spécification
Spécification
| Description | Matrices DHB MALDI Pierce |
| À utiliser avec (équipement) | Spectromètre de masse |
| Type de produit | Matrice MALDI |
| Contenu et stockage | À réception, conservez le produit à 4°C. |
| Matériau de départ | Petites molécules |
| Type de produit final | Petites molécules |
| Méthode de détection | Spectrométrie de masse |
| Étape du flux de travail | Étalonnage |
| Quantité | 24 x 4 mg |
| Forme | Pleine |