Learn More
Thermo Scientific™ beta-Galactosidase Assay Reagent
Code produit. p-4531834 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
25 ml
3 x 25 ml
Conditionnement:
25mL
3 pièces
Code produit. 10638844
Marque: Thermo Scientific™ 75705
Edge
Lyser les cellules de mammifères en culture et mesurer l’activité bêta-Gal à l’aide d’un réactif de lyse cellulaire M-PER compatible et d’un réactif de dosage b-Gal colorimétrique.
Effectue une méthode colorimétrique simple pour lyser les cellules de mammifères en culture et mesurer l'activité bêta-Gal à l'aide du kit de dosage β-galactosidase mammifère Thermo Scientific™.
Le réactif et le kit de dosage comprennent un système de dosage simple et polyvalent pour la mesure de l’activité de la β-galactosidase. Les cellules mammifères cultivées sur une plaque peuvent être lysées et testées pour mesurer l’activité de la β-galactosidase en ajoutant une solution lyse-et-dosage simple, tout-en-un. Sinon, le réactif d’extraction de protéine mammifère Thermo Scientific M-PER™ inclus peut être utilisé pour préparer le lysat à partir des cellules lavées adhérentes ou en culot, puis une fraction du lysat utilisé pour quantifier l’activité de la β-galactosidase. Grâce au réactif M-PER, il n’est pas nécessaire de gratter les cellules ou d’appliquer des cycles congélation-décongélation. Les lysats restants préparés avec le réactif M-PER peuvent être utilisés pour les applications telles que les dosages rapporteurs (luciférase, β-galactosidase et chloramphénicol acétyl transférase), les dosages de la protéine-kinase (PKA, PKC et tyrosine-kinase), les immunoessais (transfert Western, ELISA, RIA) et la purification des protéines.
Points clés :
  • Choisir le réactif de dosage autonome ou le kit complet pour la lyse et la détection des cellules
  • Dosage colorimétrique avec mesure facile dans un lecteur de plaques ou un spectrophotomètre (405 nm)
  • Convient pour microplaques 96 puits ou tubes à essais
  • Effectue des dosages de criblage homogène ou mesure l’activité après la lyse des cellules
  • Également compatible avec les lysats préparés à partir d’autres espèces telles que les bactéries
Comprend :
Réactif de dosage autonome de la β-galactosidase Thermo Scientific Pierce™ ; Réactif d’extraction de protéine mammifère Thermo Scientific M-PER (Réf. 78503) et solution d’arrêt prête à l’emploi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Doser Enzyme rapporteur
Contenu et stockage Stockage à -20°C.
Méthode de détection Colorimétrique
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Absorbance
Gamme de produits Pierce
Quantité 25 ml
Substrat substrat Beta-Gal
Substrate Properties substrat chimique
Target Enzyme La bêta-galactosidase
Format Plaque 96 puits
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Marqueur ou colorant Marquage enzymatique
Type de produit Réactif de dosage de la bêta-galactosidase Pierce
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Pierce Beta-Galactosidase Assay Reagent
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2-Mercaptoethanol