Learn More
Thermo Scientific™ MA(PEG)12 Methyl-PEG-Amine Compound
Code produit. 10230444 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
Code produit. 10230444
Marque: Thermo Scientific™ 26115
MA(PEG)n : composés de polyéthylèneglycol coiffés méthyle et amine contenant 4 à 24 unités PEG ; à utiliser pour les applications de modification de surface et de pégylation de molécules.
Les composés MA(PEG)n Thermo Scientific™ Pierce sont des réactifs de polyéthylèneglycol à terminaison méthyle et amine, où n est égal aux 4 à 24 unités PEG, qui sont utiles pour diverses applications de modification de surface et de pégylation de molécules.
Les composés MA(PEG)n ont la forme Méthyl-PEGn-Amine et conviennent parfaitement à la dérivation de surfaces et de molécules avec des nombres discrets (n = 4, 8, 12, 24) de groupes d’éthylène glycol. Utilisez une chimie réactive aux amines (par exemple, l’EDC ou l’ester NHS) pour pégyler les surfaces, les protéines ou d’autres molécules avec un nombre précis d’unités PEG hydrophiles et non immunogènes.
Points clés :
  • Les composés purs de taille spécifique assurent un contrôle complet de la pégylation
  • Composés à chaîne droite avec amine primaire terminale simple
  • Adaptable à une variété de procédures de modification
Recommandées dans les cas suivants :
  • Procédez à la pégylation des surfaces carboxylées ou aminées Ajoutez une masse inerte aux protéines, aux immunogènes, aux composés médicamenteux et aux sondes Améliorez la solubilité (diminuez l’agrégation) des protéines ou des peptides sans affecter la fonction Protégez les protéines de la protéolyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique aldéhyde
Contenu et stockage Dès réception, stocker à -20°C, à l’abri de l’humidité. Le produit est expédié à température ambiante.
Type d’étiquette Polyéthylène glycol (PEG), groupes bloquants
Groupement de réactifs Amine, amine primaire
Entretoise 12 unités d’éthylène glycol
Forme Pleine
Quantité 1 g
Solubilité Eau
Type de produit Composé d’amine