Learn More
Thermo Scientific™ MS(PEG)4 Methyl-PEG-NHS-Ester Reagent
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
Description
Les réactifs MS(PEG)n Thermo Scientific™ Pierce sont des composés du polyéthylène glycol se terminant par du méthyle (n est égal aux 4 à 24 unités PEG) activés comme des esters NHS pour la pégylation covalente des amines primaires sur des protéines (par exemple, des lysines) ou des surfaces de dosage.
MS(PEG)n est une abréviation faisant référence à un ensemble de composés ayant des espaceurs polyéthylène glycol (PEG) avec des groupes méthyle (—CH3) et ester NHS réactif aux amines aux extrémités opposées. Les molécules non ramifiées, hydrophiles et de longueur spécifique prennent la forme d’un méthyl-PEGn-NHS ester, où l’indice “n” indique 4, 8, 12 ou 24 unités d’éthylène glycol. L’ester N-hydroxysuccinimide (NHS) réagit spontanément avec les amines primaires (—NH2), ce qui permet une PEGylation efficace des protéines, des peptides et d’autres molécules ou surfaces contenant des amines.
Points clés :
- Activé par NHS pour une PEGylation efficace des amines primaires à pH 7 à 9 ; la réaction du groupe ester NHS entraîne la formation de liaisons amides stables et irréversibles
- Réactifs de PEGylation entièrement caractérisés avec des longueurs de chaîne PEG définies ; molécules de poids moléculaire discret pour la cohérence des performances dans les applications de modification des protéines
- Fourni sous la forme d’une série comprenant 4, 8, 12 et 24 unités d’éthylène glycol, ce qui permet d’optimiser les procédures de modification pour une application spécifique tout en conservant tous les avantages associés à la PEGylation des protéines
- L’espaceur PEG offre des avantages uniques, notamment une stabilité accrue, une tendance réduite à l’agrégation et une immunogénicité réduite
- Des instructions faciles à suivre augmentent la probabilité d’un résultat probant
Spécification
Spécification
| Réactivité chimique | Amine |
| Contenu et stockage | Stocker sous forme desséchée à -20°C. |
| Type d’étiquette | Polyéthylène glycol (PEG), groupes bloquants |
| Gamme de produits | Pierce |
| Groupement de réactifs | Ester actif, ester de succinimidyle, ester NHS |
| Entretoise | 4 unités d’éthylène glycol |
| Forme | Pleine |
| Quantité | 100 mg |
| Solubilité | Eau |
| Type de produit | Réactif NHS-Ester |