Learn More
Thermo Scientific™ NHS-Azide
Code produit. 11706456 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 11706456
Marque: Thermo Scientific™ 88902
Composés azido activés pour la dérivation de protéines ou de surfaces d’amines pour la conjugaison sélective, la détection ou la purification par sondes modifiées par la phosphine.
Les réactifs azotures NHS Thermo Scientific™ Pierce sont des composés réactifs à l’amine qui peuvent être utilisés pour dérivatiser les amines primaires des protéines ou des surfaces polymères enduites d’amines pour la ligature aux molécules modifiées par la phosphine.
Ces composés ester NHS réagissent pour former des liaisons covalentes avec des amines primaires (p. ex., chaîne latérale de résidus de lysine ou surfaces enduites d’aminosilane). Le groupe azoture (N3) réagit avec les molécules marquées à la phosphine par un mécanisme connu sous le nom de chimie de Staudinger, permettant une conjugaison efficace et spécifique de molécules dérivatisées dans des échantillons biologiques. En association avec différents composés activés par la phosphine, ces réactifs azotures NHS facilitent une variété de stratégies expérimentales de marquage et de réticulation pour étudier les interactions protéiques et les voies cellulaires.
Points clés :
  • Soluble : les réactifs se dissolvent facilement dans des solvants miscibles à l’eau pour une dilution ultérieure dans des mélanges de réactions aqueuses avec des lysats cellulaires et d’autres échantillons biologiques
  • Compatible : la chimie de la réaction se produit efficacement dans des conditions de tampon simples ; ne nécessite aucun réactif accessoire tel que le cuivre ou les agents réducteurs
  • Spécifique : les esters NHS spécifiques sont spécifiques pour l’adhérence covalente aux amines primaires (chaîne latérale de lysine ou extrémité N-terminale de polypeptides)
  •  
  • Chimiosélective : les groupes azotures et phosphine ne réagissent pas et n’interfèrent pas avec les composants des échantillons biologiques mais se conjuguent les uns avec les autres avec une grande efficacité
  • Pégylé : choisir l’azoture NHS très court ou l’une des deux variétés dont les bras espaceurs contiennent des groupes de polyéthylèneglycol (PEG) moyens (4 unités) ou longs (12 unités) pour une solubilité et une portée accrues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Phosphine
Cleavable Non
Description NHS-Azide
Poids moléculaire 198,14
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 2,5 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker à -20°C et protéger de la lumière et de l’humidité.
Perméabilité cellulaire Non déterminé
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Amine, azoture, ester NHS
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 10 mg
Solubilité DMF, DMSO
Format Étalon
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur