Learn More
Thermo Scientific™ NHS-Phosphine
Code produit. 10525104 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 10525104
Marque: Thermo Scientific™ 88900
Dérivatisez les protéines ou les surfaces d’amine pour la conjugaison sélective, la détection ou la purification de cibles taguées à l’azoture avec ces composés phosphine activés.
La phosphine NHS Pierce Thermo Scientific™ et la phosphine sulfo-NHS sont des composés réactifs à l’amine qui peuvent être utilisés pour dérivatiser les amines primaires des protéines ou des surfaces polymères enduites d’amine pour la ligature aux molécules taguées à l’azoture.
Ces composés ester NHS réagissent pour former des liaisons covalentes avec des amines primaires (p. ex., chaîne latérale de résidus de lysine ou surfaces enduites d’aminosilane). Les groupes phosphines (PPh2) réagissent avec des molécules marquées à l’azoture par un mécanisme connu sous le nom de chimie de Staudinger, permettant une conjugaison efficace et spécifique de molécules dérivatisées dans des échantillons biologiques. En association avec différents composés marqués par l’azoture, ces réactifs phosphine NHS facilitent une variété de stratégies expérimentales de marquage et de réticulation pour étudier les interactions protéiques et les voies cellulaires.
Points clés :
  • Polyvalent : la phosphine sulfo-NHS se dissout facilement dans des solvants miscibles à l’eau pour une dilution ultérieure dans des mélanges de réactions aqueuses pour la conjugaison de l’azoture ; la phosphine NHS peut être utilisée pour la modification de la surface des amines dans des solvants organiques
  • Compatible : la chimie de la réaction se produit efficacement dans des conditions de tampon simples ; ne nécessite aucun réactif accessoire tel que le cuivre ou les agents réducteurs
  • Spécifique : les esters NHS spécifiques sont spécifiques pour l’adhérence covalente aux amines primaires (chaîne latérale de lysine ou extrémité N-terminale de polypeptides)
  • Chimiosélective : les groupes azotures et phosphine ne réagissent pas et n’interfèrent pas avec les composants des échantillons biologiques mais se conjuguent les uns avec les autres avec une grande efficacité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Azide
Cleavable Non
Description NHS-Phosphine
Poids moléculaire 461,4
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 5,4 Å
Contenu et stockage Dès réception, stocker à -20°C et protéger de la lumière et de l’humidité.
Perméabilité cellulaire Non déterminé
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Ester NHS, phosphine
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Poudre
Quantité 10 mg
Solubilité DMF, DMSO
Format Étalon
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur