Learn More
Pierce™ Pierce™ Ni-NTA Magnetic Agarose Beads
Code produit. p-6960114 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
4 ml
20 ml
Conditionnement:
1mL
5mL
Code produit. 15656144
Marque: Pierce™ 78605
Edge
Les microbilles magnétiques d’agarose Ni-NTA Thermo Scientific™ Pierce™ offrent une méthode rapide et pratique pour la purification des protéines recombinantes marquées par l’His
Caractéristiques du produit :
les billes magnétiques d’agarose Ni-NTA sont utilisées pour une purification par affinité à petite échelle et pour un criblage à haut débit des protéines recombinantes marquées à l’histidine. L’étiquette polyhistidine est la plus utilisée des étiquettes par affinité et comporte généralement des résidus de six histidines consécutives (6xHis). Les protéines marquées sont surexprimées dans un certain nombre de systèmes différents, le plus souvent chez les bactéries, et purifiées à partir de lysats cellulaires tels que ceux préparés à l’aide des réactifs d’extraction de protéines bactériennes Thermo Scientific B-PER. La purification des protéines marquées par l’His est réalisée en utilisant un chélateur NTA chargé de nickel qui se coordonne avec les chaînes latérales de l’histidine. Le chélateur NTA contient quatre sites de liaison aux métaux qui permettent une faible lixiviation des ions métalliques et une capacité de liaison élevée. Le protocole pour les microbilles d’agarose magnétiques Ni-NTA a été optimisé pour permettre une grande pureté de la protéine isolée marquée par l’His.
  • Haute capacité—volume suffisant pour les procédures de purification de routine et exigeantes ; lie >70 mg de protéines 6xHis par ml de résine déposée
  • Microbilles haute performance et reproductibles—les microbilles superparamagnétiques non agrégantes de magnétite (Fe3O4) offrent une uniformité exceptionnelle pour les applications de purification HTS manuelles et automatisées
  • Faible liaison non spécifique— un protocole de purification optimisé a pour résultat une meilleure purification des protéines marquées
  • Polyvalent—permet la purification des protéines en conditions natives ou dénaturantes
  • Compatible—Utilisation avec les réactifs de lyse cellulaire Thermo Scientific et un large éventail d’additifs tampons
Applications :
  • Purification et isolement des protéines
  • Purification des protéines à haut débit à l’aide d’un processeur de particules magnétiques automatisé
Molécule cible : Marqueur histidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume du lit 1 mL
Capacité (métrique) 4 mL
Concentration Slurry: 25%
Contenu et stockage 1 ml de résine stabilisée. 4 ml fournis sous forme de suspension v/v à 25 % dans de l’éthanol à 20 %.
Conserver entre 2 et 8°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Granulométrie 30 μm
Forme Suspension liquide
Gamme de produits Pierce
Quantité 4 ml
Forme protéique Recombinant
Type Microbilles magnétiques d’agarose
Phase stationnaire Chélate métallique, nickel divalent
Format Flacon