Learn More
Thermo Scientific™ Lysosome Enrichment Kit for Tissues and Cultured Cells
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Effectuez l’enrichissement des organites intacts, notamment les lysosomes, les peroxysomes et les noyaux des cellules et des tissus grâce aux kits d’enrichissement des organites Thermo Scientific™.
Points clés :
Efficace et facile d’utilisation : les réactifs du kit et la centrifugation en gradient permettent de séparer les organites des structures contaminantes
Compatible : préparation des échantillons pour des applications en aval, notamment la 2D / MS, la microscopie électronique, le profilage de maladies, l’expression génétique, la transduction de signal et les études d’interaction ou de localisation
Complet : les kits contiennent suffisamment de matériel pour 25 applications
Comprend :
Réactifs spécifiques aux organites A et B, Milieux de séparation cellulaire Optiprep™, et tampon phosphate salin
Matériel nécessaire :
Ultracentrifugeuse, microcentrifugeuse réfrigérée, agitateur vortex, broyeur de tissus Dounce, sonicateur
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit d’enrichissement en lysosomes |
| Contenu et stockage | Dès réception, conserver à 4°C.Produit expédié à température ambiante |
| Forme | Liquide |
| Type de réactif | Isolement des organites, fractionnement subcellulaire |
| Suffisant pour | 25 échantillons de 50 à 200 mg de cellules ou de tissus chacun |
| Quantité | 230 mL |
Sécurité et traitement
- Lysosome Enrichment Kit for Tissues and Cultured Cells
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic