Learn More
Thermo Scientific™ Comprimés inhibiteurs de protéase Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les comprimés et mini comprimés inhibiteurs de protéase Thermo Scientific™ Pierce sont des inhibiteurs de protéase à large spectre hautement efficaces pour empêcher la dégradation protéolytique dans la lyse cellulaire et les expériences d’extraction de protéines.
Thermo Scientific™ Les comprimés et mini comprimés inhibiteurs de protéase Pierce sont des inhibiteurs de protéase à large spectre hautement efficaces pour empêcher la dégradation protéolytique dans la lyse cellulaire et les expériences d’extraction de protéines.
Informations complémentaires et commande en ligne
• Facile: pastilles stable à +4°C (jusqu'à 12 mois) pouvant être dissoute rapidement avec les tampons ou réactifs de lyse
• Compatibilité: pour utilisation avec des réactifs de lyse maison ou du commerce et les produits d'analyse Thermo Scientific
• Chaque pastille standard suffit pour 50mL de solution et chaque mini pastille suffit pour 10mL de solution
• Tablettes Pierce d'inhibiteurs de la protéase
• Les tablettes Pierce d'inhibiteurs de protéase de Thermo Scientific sont des inhibiteurs à large spectre très efficaces pour la prévention d'une dégradation protéolytique lors d'expériences de lyse et d'extraction de protéines cellulaires
• Cette protection s'effectue par l'inhibition des serine-protéases, cystéine-protéases, aspartique acide-protéases et aminopeptidases qui sont généralement présentes dans les échantillons de lysats cellulaires
• Contient de l'AEBSF, de l'aprotinine, bestatine, E-64, leupeptine et de la pepstatine A
• Formulation sans EDTA compatible avec la purification IMAC et sur gels d'électrophorèse 2D
• Les deux tailles et formulations de tablettes conviennent pour la préparation de réactifs avant l'extraction de protéines de tissus et de cultures de cellules
• Pastilles Pierce d'inhibiteurs de protéase
• Mini
• Avec EDTA
Spécification
Spécification
| Formule | Inhibiteurs dans un excipient exclusif dans des flacons en verre ambré |
| Comprend | EDTA |
| Type de produit | Protease Inhibitor Mini Tablets |
| Forme | Tablet |
| Gamme de produits | Pierce |
| Suffisant pour | 300 ml d’échantillon (10 ml de chaque mini comprimé) |
| Quantité | 30 comprimés |