Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A Chromatography Cartridges
Code produit. 10722165 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 cartouche
2 cartouches
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 10722165
Marque: Thermo Scientific™ 89924
Purifiez les anticorps (IgG) par affinité avec la protéine A densément immobilisée proposée en flacons, colonnes à centrifuger, plaques de filtration et kits de purification complets.
La protéine A-agarose Plus Thermo Scientific™ Pierce est une résine d’affinité polyvalente ultraperformante pour la purification d’anticorps disponible sous forme de microbilles d’agarose en flacon, de colonnes à centrifuger préremplies, de plaques de filtration 96 puits et de kits de purification d’IgG complets.
La protéine A-agarose Plus Pierce est composée de protéine A native purifiée ayant été immobilisée de façon covalente à haute densité sur des microbilles d’agarose réticulées à 6 % de première qualité (CL-6B). Parmi les nombreuses formes disponibles de résine d’affinité de protéine A immobilisée, cette première variété offre la combinaison la plus polyvalente de caractéristiques chromatographiques pour une purification élevée et à haut rendement des IgG à partir d’échantillons sériques mammifères. Les propriétés physiques et chimiques des billes d’agarose conviennent à de nombreux systèmes de purification par affinité. Par conséquent, l’agarose protéine A Plus Pierce se présente sous plusieurs formats de conditionnement pratiques : pâtes de résine en flacon, trois tailles de colonnes à centrifuger, kits de purification complets, deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes à l’emploi en FPLC et plaques de filtration à 96 puits.
La protéine A est une protéine dérivée de bactéries qui se fixe, avec une spécificité et une affinité élevées, au fragment Fc des anticorps, en particulier ceux de la classe IgG. Par rapport à son alternative (protéine G), la protéine A offre la capacité de liaison la plus élevée pour les sous-classes d’IgG de lapins, cochons, chiens et chats. La protéine A a également une capacité de liaison supérieure pour l’IgG humaine, excepté l’IgG3, à laquelle elle se fixe faiblement. La protéine A se fixe faiblement à l’IgG1 de souris. Elle n’est pas recommandée dans la plupart des applications avec cet isotype d’anticorps.
Points clés :
  • Protéine A native – la Protéine A immobilisée est idéale pour la purification d’IgG polyclonale à partir de sérum humain, de lapin, de porc, de chien ou de chat
  • Résine d’agarose – le support est de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B), la résine la plus populaire pour les méthodes de purification par affinité de protéines
  • Inerte et stable – la méthode de fabrication supérieure immobilise la protéine A par des liaisons covalentes résistantes à la lixiviation et exemptes de charges, générant des liaisons non spécifiques faibles et permettant plusieurs utilisations sans baisse de rendement
  • Haute capacité –Cette variété “Plus” de l’agarose avec protéine A Pierce possède une charge dense de protéine A immobilisée, offrant une capacité de liaison supérieure à celle de la résine à 34 mg d’IgG humaine par ml (environ 16 à 17 mg d’IgG de souris/ml de résine)
  • Plusieurs formats – Choisissez entre des pâtes de résine en flacon, des colonnes prêtes pour la centrifugation, des kits de purification complets, deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes à l’emploi en FPLC et des plaques de filtration 96 puits
Propriétés de l’agarose perlée réticulée à 6 % (CL-6B) :
  • Stabilité du pH : 2 à 14 (court terme) ; 3 à 13 (long terme)
  • Taille moyenne des particules : 45 à 165 microns
  • Limite d’exclusion : 10 000 à 4 000 000 daltons
  • Débit volumétrique maximal : environ 1 ml/minute (pour une colonne de 1 cm de diamètre)
  • Vitesse linéaire maximale : 30 cm/heure
  • Pression maximale : moins de 25 psi (1,5 bar), définie comme la chute de pression maximale dans une colonne que la résine peut supporter (remarque : Il est possible que la pression manométrique indiquée sur un appareil de chromatographie en phase liquide mesure la pression totale du système plutôt que la chute de pression dans la colonne.)
Formats disponibles :
  • Pâtes de résine : flacons de 1 ml, 5 ml, 25 ml
  • Colonnes à centrifuger : colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml, 5 ml
  • Kits de purification : kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
  • Cartouches de chromatographie : compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et le traitement des seringues
  • Plaques de centrifugation à 96 puits : plaques de filtration à 96 puits prédistribuées, compatibles avec les systèmes de centrifugation et les collecteurs à vide pour une purification manuelle ou automatisée. Les plaques permettent une reproductibilité rapide et uniforme de puits-à-puits et de plaques-à-plaques pour des séparations à haut débit et à petite échelle.
  • en vrac et selon vos besoins : indiquez-nous quels sont vos besoins en agarose Pierce protéine A Plus en vrac
Comprend :
Les kits de purification contiennent des colonnes à centrifuger de protéine A Plus, un tampon de liaison, un tampon d’élution et un tampon de neutralisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cartouche de chromatographie
Gamme de produits Pierce
Type de colonne Résine d’agarose, affinité
Format Cartouche de chromatographie
Phase stationnaire Protéine A
Cible de purification Anticorps IgG
Contenu et stockage À la réception, conserver entre 4°C et 8°C. Ne pas congeler.
Quantité 2 cartouches