Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein A/G Plus Agarose
Code produit. p-7180356 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
2 mL
20 ml
Conditionnement:
20mL
2mL
Code produit. 11511931
Marque: Thermo Scientific™ 20423
L’agarose avec protéine A/G Thermo Scientific Pierce Plus est une résine d’agarose à microbilles couplée à de la protéine A/G et ayant une capacité exceptionnellement élevée pour utilisation dans diverses méthodes de purification par affinité d’anticorps.
L’agarose avec protéine A/G Pierce Plus est composée d’une protéine hybride recombinante de protéine A/G purifiée qui a été immobilisée de manière covalente à une densité élevée sur de l’agarose à microbilles à 6 % réticulé de haute qualité (CL-6B). Parce que la protéine A/G combine les domaines de liaison à l’immunoglobuline de la protéine A et de la protéine G, la résine est efficace pour la purification par affinité d’anticorps IgG à partir d’un large éventail d’espèces mammifères hôtes.
Points clés :
  • Protéine A/G – la protéine hybride recombinante immobilisée des domaines de liaison aux anticorps de la protéine A et de la protéine G permet la purification d’IgG polyclonale à partir de presque n’importe quelle espèce mammifère
  • Résine d’agarose – le support est constitué de microbilles d’agarose réticulé à 6 % (CL-6B), la résine la plus appréciée pour les méthodes de purification par affinité de protéines
  • Inerte et stable – la méthode de fabrication supérieure immobilise la protéine A/G par des liaisons covalentes résistantes à la lixiviation et exemptes de charges, générant des liaisons non spécifiques faibles et permettant plusieurs utilisations sans baisse de rendement
  • Grande capacité – cette variété “Plus” de l’agarose avec protéine A/G Pierce a une charge très dense de protéine A/G immobilisée, offrant une capacité de liaison supérieure à celle de la résine de 50 mg d’IgG humaine/ml
Propriétés de l’agarose en microbilles réticulée à 6 % (CL-6B) :
  • Stabilité du pH : 2 à 14 (court terme) ; 3 à 13 (long terme)
  • Dimension moyenne des particules : 45 à 165 microns
  • Limite d’exclusion : 10 000 à 4 000 000 daltons
  • Débit volumétrique maximal : environ 1 ml/minute (pour une colonne de 1 cm de diamètre)
  • Vitesse linéaire maximale : 30cm/heure
  • Pression maximale : moins de 25 psi (1,5 bar), définie comme la chute de pression maximale dans une colonne que la résine peut supporter (remarque : La pression manométrique indiquée d’un appareil de chromatographie en phase liquide peut mesurer la pression totale du système plutôt que la chute de pression dans la colonne.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Agarose
Gamme de produits Pierce
Type de colonne Résine d’agarose, affinité
Format Flacon
Phase stationnaire Protéine A/G
Cible de purification Anticorps IgG
Contenu et stockage Dès réception, stocker le produit à 4°C. Le produit est livré avec un bloc de glace humide.
Quantité 2 mL