Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Coated Plates
Code produit. 10495005 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Format:
Plaque en barrette
Étalon
Traitement de surface:
Protéine A
Protéine A / G
Protéine G
Protéine L
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10495005
Marque: Thermo Scientific™ 15130
Les plaques revêtues de protéine A, G, A / G et L Thermo Scientific™ Pierce offrent une alternative aux méthodes directes et passives d’adsorption pour l’immobilisation des anticorps pour les dosages ELISA et d’autres techniques de dosage à base de plaques.
Ces plaques sont revêtues uniformément et de façon stable avec l’une des quatre protéines de liaison à l’immunoglobuline les plus courantes (protéine A, protéine G, protéine A / G ou protéine L). Elles permettent de capturer des anticorps ou des complexes anticorps-antigènes préétablis dans des puits de la plaque en PS pour une détection ultérieure dans les lecteurs de plaques. La stratégie est utile pour une variété de situations de dosage, mais elle n’est généralement pas adaptée à l’ELISA de type sandwich.
Les plaques enduites de protéines Thermo Scientific Pierce offrent une alternative aux méthodes directes et passives d’adsorption pour l’immobilisation des anticorps pour les dosages ELISA et d’autres techniques de dosage à base de plaques.
Points clés
• Conserver l’activité des anticorps, qui peut être perdue lorsque les anticorps sont immobilisés par adsorption passive
• Orienter les anticorps pour une capacité maximale de liaison des antigènes
• Immobiliser les anticorps pour les dosages sur plaques sans purification préalable
• Garantir une variation minimale (< 5 % puits à puits) de revêtement homogène
• Réduire la liaison non spécifique car les plaques sont pré-bloquées avec le tampon de blocage SuperBlock
• Lier 2 à 5 pmol d’anticorps par puits (basé sur des tests avec l’IgG de lapin)
Plaques à revêtement de protéines A / G
• Protéine de fusion contenant quatre sites de liaison anticorps de la protéine A et deux de la protéine G
• Liaison à la plupart des espèces d’IgG car elle associe les spécificités de la protéine A et de la protéine G
• Liaison à la région Fc des anticorps, assurant l’orientation optimale
• Bonne liaison via une large gamme de pH
Plaques revêtues de protéine A
• Forte liaison aux IgG d’humains, de lapin, de cobaye, de cochon, de chien et de singe rhésus
• Forte liaison à l’igG2a, IgG2b et l’IgG3 de souris
• Liaison à la région Fc des anticorps pour une orientation optimale
Plaques revêtues de protéine G
• Forte liaison aux IgG de nombreuses espèces, y compris humaines, souris, lapin, mouton et chèvre
• Liaison uniquement aux IgG : aucune réactivité croisée avec d’autres classes d’anticorps
• Liaison à la région Fc des anticorps pour une orientation optimale
Plaques revêtues de protéine L
• Liaison à toutes les classes d’immunoglobulines (IgG, IgM, IgA, IgE et IgD)
• Liaison à la région VL des chaînes légères kappa (humain I, III, IV et souris I) sans interférer avec les sites de liaison aux antigènes
• Liaison aux fragments Fab et à ScFv
• Ne se lie pas à l’immunoglobuline bovine, de chèvre ou de mouton
• Faible liaison à l’immunoglobuline de lapin
• Pré-bloquée pour réduire la liaison non spécifique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Propriété de liaison Capacité standard, affinité
Format Étalon
Contenu et stockage Remarque : Les plaques sont activées à 1 µl et fournies prébloquées avec le tampon de blocage Thermo Scientific SuperBlock. Utilisez ces plaques uniquement pour les dosages d’anticorps unique. Dans les dosages d’anticorps multiples tels que les ELISA sandwich, le premier anticorps ne peut pas bloquer tous les sites de liaison et les anticorps qui suivent se lient à la plaque, entraînant l’apparition de faux positifs.
Dès réception, conserver les plaques à 4°C sans ouvrir leur sachet d’emballage. Placez les plaques ouvertes et non utilisées dans un sachet refermable et conservez-les à 4°C avec du dessiccant. Les plaques sont expédiées à température ambiante.
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Pierce
Couleur Transparent
Type de produit Microplaque
Matériau En PS
Nbre de puits 96
Traitement de surface Protéine A
Nb par paquet 5 plaques
Blocage de la plaque Tampon SuperBlock™
Quantité 5 plates