Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de blocage sans protéines (TBS) Pierce™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le tampon de blocage sans protéines Pierce est un composé non protéique offrant un blocage efficace pour les méthodes de détection des protéines sur membranes et sur plaques, ce qui donne un bruit de fond extrêmement faible. Il est fourni dans un format pratique et prêt à l’emploi.
• Réactif de blocage sans protéines : réduit au minimum ou élimine la réactivité croisée associée aux tampons de blocage à base de protéines
• Applications : compatible avec le transfert Western (membranes), la méthode ELISA (microplaques) et les puces (lames en verre avec revêtement)
• Compatible avec la streptavidine : sans biotine ; aucune interférence avec les systèmes de détection avidine-biotine
• Hautes performances : optimisé et validé pour de nombreuses méthodes d’analyse des protéines afin de fournir un rapport signal/bruit élevé (c.-à-d. aucune inhibition des liaisons et des signaux spécifiques, mais une élimination des liaisons non spécifiques et du bruit de fond)
Les tampons de blocage traditionnels contiennent des protéines qui peuvent induire des réactions croisées dans certains systèmes d’immunodétection, conduisant à un bruit de fond élevé et à une réduction du signal. Les tampons de blocage sans protéines Pierce ne contiennent pas de protéines, mais restent très efficaces concernant le blocage des plaques, des membranes ainsi que d’autres surfaces pour les systèmes ELISA, le transfert Western, les lames de verre ou d’autres applications.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Protein-Free T20 (PBS) |
| Concentration | 1X |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Pierce |
| Quantité | 1 litre |