Learn More
Thermo Scientific™ Rapid ELISA Mouse mAb Isotyping Kit
Code produit 11814524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
60 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11814524 60 dosages 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11814524 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 37503
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Procédez à l’isotypage d’anticorps monoclonal de souris à l’aide d’une méthode basée sur des microplaques, indépendante de l’antigène, qui permet de tester plusieurs échantillons en une heure environ.
Le kit d’isotypage rapide d’anticorps de souris ELISA Pierce Thermo Scientific™ permet une détermination indépendante de l’antigène de l’isotype d’anticorps monoclonal de souris à l’aide d’une méthode sur microplaque qui permet de tester plusieurs échantillons en une heure environ.
Le kit permet d’identifier facilement la classe, la sous-classe et la composition de la chaîne légère des immunoglobulines de souris. Ce dosage rapide utilise des plaques en barrettes préenduites ELISA dans différents puits avec des anticorps de capture à chaîne lourde anti-souris (anti-IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA et IgM) ou des anticorps de capture à chaîne légère anti-souris (kappa ou lambda). Avec cette approche, il n’est plus nécessaire de purifier et d’immobiliser un antigène pour déterminer l’isotype de l’immunoglobuline. Un échantillon d’anticorps monoclonal de souris appliqué aux puits peut être isotypé en moins d’une heure. Les résultats sont évalués qualitativement par inspection visuelle ou quantitativement en mesurant l’absorbance à 450 nm.
Points clés :
  • Rapide : détermination de l’isotype des anticorps en environ 1 heure ; considérablement plus rapide que les kits ELISA classiques
  • Pratique : Le format à barrettes à huit puits permet une utilisation partielle de la plaque ; utilisez une barrette (colonne) pour chaque échantillon (12 échantillons par plaque)
  • Spécifique : caractérisation des anticorps pour six sous-classes différentes et deux types différents à chaînes légères
  • Sensible : caractérisation précise avec des échantillons contenant plus de 3 ng/ml d’anticorps-tests
  • Adaptable  : le kit est compatible avec le surnageant de culture cellulaire d’hybridome, le liquide d’ascite ou les anticorps purifiés
  • Économique : le coût d’un dosage est inférieur à celui des barrettes de dosage ou des cassettes à usage unique
  • Pas besoin de matériel spécial  : évaluez les résultats visuellement ou mesurez quantitativement à l’aide d’un lecteur de plaques ELISA ordinaire (450 nm)
  • Complet et simple d’utilisation : comprend des plaques préenduites pour la détection des anticorps, des tampons et du substrat de TMB et des solutions d’arrêt
Comprend :
Plaques d’isotypage à 96 puits préenduites, 5 plaques ; conjugué IgG+IgA+IgM-HRP anti-souris de chèvre, 30 ml ; substrat de TMB, 55 ml ; solution d’arrêt, 55 ml ; tampon de lavage 30X, 200 ml ; solution saline tamponnée au Tris, 2 boîtes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Suffisant pour : Déterminations de 60 isotypes (8 puits par échantillon d’essai)
• Plaques d’isotypage à 96 puits préenduites, 5 plaques
• Conjugué IgG+IgA+IgM-HRP anti-souris de chèvre, 30 ml
• Substrat de TMB, 55 ml
• Solution d’arrêt, 55 ml
• Tampon de lavage 30X, 200 ml
• Boîtes de tampon de TBS (500 ml chacune), 2 boîtes
Conserver à 4°C.
À utiliser avec (application) ELISA (capture d’antigènes), absorption
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques
Quantité 60 dosages
Dosage Dosage d’isotypage
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Pierce
Spécificité cible Spécifique à la cible
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rapid ELISA Mouse mAb Isotyping Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, Sodium chloride, Tris(hydroxymethyl) aminomethane, sulphuric