Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Code produit. p-4532170 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
Kit de 1000 réactions
Kit de 100 réactions
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12201682
Marque: Thermo Scientific™ 16185
Détecter simultanément l’activité intracellulaire de la luciférase Renilla et de luciole rouge dans les lysats de cellules entières de mammifères.
Le kit de double dosage de luciférase Renilla-luciole Pierce Thermo Scientific™ fournit les réactifs nécessaires pour détecter simultanément l’activité intracellulaire de la luciférase Renilla et de luciole rouge dans les lysats de cellules entières de mammifères.
Le kit de double dosage de luciférase Renilla-luciole Pierce est un test hautement sensible qui permet la détection simultanée de l’activité de la luciférase Renilla verte et de luciole rouge. La luciférase Renilla verte agit comme rapporteur expérimental avec une luciole rouge constitutivement active comme contrôle de normalisation. Cette combinaison rapporteur-contrôle permet la surveillance simultanée des activités du rapporteur expérimental et de la luciférase de contrôle dans un dosage en une lecture sans ajout en deux étapes de réactifs de substrat ou d’absorption. La solution de travail de dosage contient des substrats pour les deux types de luciférases et les réactions se produisent simultanément avec une cinétique de type incandescent. Les signaux luminescents qui en résultent peuvent être résolus de manière spectrale à l’aide de filtres. Dans un seul échantillon, les chercheurs peuvent évaluer l’activité transcriptionnelle des éléments réglementaires, les voies de transduction du signal et les effets des activateurs ou des inhibiteurs.
Points clés :
  • Simultanée – détection simultanée, basée sur un filtre et séparée en longueur d’onde de deux activités de luciférase
  • Sensible – mesure les activités de la luciférase Renilla verte et de luciole rouge dans le même échantillon
  • Rapide – pas d’étape d’absorption requise, contrairement aux doubles dosages séquentiels traditionnels
  • Multiplexage – capable de quantifier deux activités cellulaires dans le(s) même(s) échantillon(s)
Comprend :
Tampon de lyse cellulaire, tampon de réaction et substrats coelentérazine et D-luciférine
Matériel nécessaire :
Rapporteurs de luciférase Renilla verte et de luciole rouge ; Ensembles de filtres dans les plages de 525 ± 20 nm pour la luc. Renilla et 615 à 675 nm pour la luc. de luciole rouge. Luminomètre ou autre instrument capable de surveiller la luminescence, tel que les lecteurs de microplaques Luminoskan Ascent et Varioskan Flash Thermo Scientific ; Injecteur nécessaire pour évaluer plus de 24 puits à la fois.
Recommandées dans les cas suivants :
Étudier deux éléments réglementaires en même temps ; Surveiller simultanément deux voies de signalisation ; Permettre l’étude de plusieurs cibles par écran (p. ex. effets hors cible)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Kit d’essai
Cible Luciférase, luciférase de luciole, luciférase de Renilla verte
Suffisant pour 100 dosages de luciférase doubles
Quantité Kit de 100 réactions
Contenu et stockage Suffisant pour : 100 dosages à double luciférase dans des puits de microplaques
• Double tampon de dosage renilla-luciole, 5 ml (stocker à 4°C)
• 100X Coélentérazine, 50 µl (stocker à -80°C)
• D-luciférine, 3 mg (stocker à 4°C)
• Tampon de lyse cellulaire luciférase (2X), 6 ml (à stocker à température ambiante)
Dès réception, stocker le kit à -80°C, ou stockez chaque composant individuellement à la température indiquée ci-dessus.
Doser Enzyme rapporteur, dosage par rapporteur de luciférase
Cellules compatibles Cellules de mammifères
Méthode de détection Bioluminescent
À utiliser avec (équipement) Luminomètre (microplaque)
Format Plaque à 384 puits, plaque à 96 puits
Type d’étiquette Marquage enzymatique
Propriétés du substrat Substrat chimique
Technique Chimiluminescence améliorée
Type de substrat Substrat de luciférase
Gamme de produits Pierce
Substrat Coélentérazine, D-luciférine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Pierce Renilla-Firefly Luciferase Dual Assay Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: methanol