Learn More
Thermo Scientific™ Tampon d’extraction et de lyse RIPA
Code produit. p-4531888 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 ml
Conditionnement:
100mL
250mL
Code produit. 10017003
Marque: Thermo Scientific™ 89900
Cellules de mammifères en culture de lyse grâce à cette formule de haute qualité, prête à l’emploi et entièrement divulguée d’un réactif de lyse cellulaire apprécié.
Le tampon RIPA Thermo Scientific™ est une formulation de haute qualité, prête à l’emploi et intégralement décrite, d’un réactif de lyse cellulaire apprécié destiné aux cellules de mammifères en culture.
Ce tampon RIPA lyse et extrait efficacement les protéines des cultures de cellules de mammifère, incluant les cellules en plaque et les cellules granulées en suspension. Ce réactif apprécié permettant d’extraire des protéines de la membrane, du noyau et du cytoplasme, est compatible avec de nombreuses applications, notamment des analyses de gènes rapporteurs, le dosage protéique au BCA Thermo Scientific, des dosages immunologiques et la purification de protéines. Des inhibiteurs comme le cocktail inhibiteur de protéases Thermo Scientific Halt (N° réf. 78430) et le cocktail inhibiteur de phosphatases Halt (N° réf. 78420) sont également compatibles avec cette formulation de tampon RIPA. Ils peuvent être ajoutés avant utilisation afin d’empêcher la protéolyse et de maintenir la phosphorylation des protéines.
Points clés :
  • Commodité – solution prête à l’emploi
  • Souple – compatible avec de nombreuses applications, dont les essais rapporteurs, les dosages protéiques, les immunoessais et la purification des protéines
  • Polyvalent – permet l’extraction de membranes cytoplasmiques et de nucléoprotéines
  • Formule divulguée – ne contient aucun composant exclusif, offrant aux utilisateurs un contrôle total et la connaissance de tous les problèmes de compatibilité possibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 100 mL
Format Liquide
Type de produit Tampon d’extraction
Volume (métrique) 100 mL
Contenu et stockage Dès réception, stocker à 4°C.