Learn More
Thermo Scientific™ SBAP (succinimidyl 3-(bromoacetamido)propionate)
Code produit. 10433834 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
Code produit. 10433834
Marque: Thermo Scientific™ 22339
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réticulez les amines aux sulfhydryles à l’aide de cet agent de réticulation court composé de groupes ester NHS et bromoacétyl aux extrémités du bras espaceur à 7 atomes (6,2 A).
Le SBAP Thermo Scientific™ Pierce est un réticulateur court (6,2 Å) pour la conjugaison amine-sulfhydryle via des groupes de réactifs ester N-hydroxysuccinimide (NHS) et bromoacétyl.
Points clés :
  • Utile pour la préparation de peptides cycliques et de conjugués de peptides
  • Groupes réactifs : Ester NHS et bromoacétyl
  • Réactif vers : groupes amino et sulfhydryle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Réactivité chimique Amine-Sulfhydryle
Cleavable Non
Description SBAP
Poids moléculaire 307,1
Pégylé Non
Longueur du bras espaceur 6,2 Å
Contenu et stockage À la réception, conserver à 4°C.
Perméabilité cellulaire Oui
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pierce
Méthode d’étiquetage Marquage chimique
Type d’agent de réticulation Hétérobifonctionnel
Groupement de réactifs Haloacétyle, ester NHS
Entretoise Court (< 10 Å)
Forme Pleine
Quantité 50 mg
Solubilité DMF, DMSO
Format Étalon
Hydrosoluble Non
Type de produit Réticulateur